Learn More
Masterflex™ Tête de pompe standard I/P™ pour tubulure I/P™
Code produit 11821455 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
13 l/min
8 l/min
Matériau:
PC
Sulfure de polyphénylène
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Matériau Conditionnement
11821455 8 l/min Sulfure de polyphénylène 1 pièce
11705158 13 l/min Sulfure de polyphénylène 1 pièce
11765148 13 l/min PC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11821455 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0701943
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00€
    1116.65€ / 1 pièces
    Économisez 13.35€
    1% de réduction
Expédition estimée: 23-02-2027
Meilleure précision et répétabilité de tous les temps I/P Tête de pompe —idéale pour la distribution et le dosage
  • Chaque modèle est conçu pour une taille de tube unique afin d’optimiser les performances et la durée de vie des tubulures
  • La tête de pompe économique est un excellent choix pour les applications dédiées
  • Empilez deux têtes de pompe pour doubler le débit
  • La conception classique de la pompe standard garantit les performances les plus précises et reproductibles — important dans les applications de distribution.
  • Un corps d’occlusion moulé avec précision de 360 degré garantit une précision optimale et une longue durée de vie des tubulures.
  • La conception de la tête standard garantit une précision de distribution maximale à toutes les têtes de pompe MASTERFLEX
Spécification
Capacité (métrique) 12,3 mL/tour
Débit 8 l/min
Indice IP IP73
Matériau Sulfure de polyphénylène
Nbre de canaux 1
Nbre de rouleaux 3
Type d’occlusion Fixe
Hauteur totale (impériale) 5,5 in
Hauteur totale (métrique) 139 mm
Longueur totale (impériale) 3,312 in
Longueur totale (métrique) 85 mm
Largeur totale (impériale) 5,2 in
Largeur totale (métrique) 132 mm
Matériau du rouleau Acier inoxydable
Type Volume par tour avec tubulure I/P73 (ml) : 12,3 mL
Matériau du rotor Acier inoxydable
Vitesse 0,1 à 650 tr/min