Learn More
Thermo Scientific™ I-PER™ Insect Cell Protein Extraction Reagent
Code produit 10330984 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10330984 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10330984 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 89802
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Extrayez les protéines solubles des cellules d’insectes infectées par le baculovirus cultivées en suspension ou en monocouche avec ce réactif de lyse doux et efficace.
Le réactif Thermo Scientific™ I-PER pour l’extraction de protéines de cellules d’insecte permet une extraction non agressive et efficace de protéines solubles à partir de cellules d’insecte infectées par un baculovirus et cultivées en suspension ou en culture monocouche.
Le système d’expression de cellules d’insectes à base de baculovirus est un système efficace et apprécié qui permet de produire des protéines recombinantes (eucaryotes) dans une culture cellulaire. Les protéines exprimées dans les systèmes à base de baculovirus peuvent être utilisées pour des analyses structurelles, des analyses biochimiques et diverses autres applications. Le réactif I-PER, qui maintient la fonctionnalité des protéines extraites, est directement compatible avec des applications en aval comme des analyses protéiques, un transfert Western et une purification de protéines marquées par 6xHis.
Points clés :
  • Extraction non agressive : ce détergent optimisé, non agressif, non ionique, permet d’obtenir une extraction maximale des protéines solubles à partir de cellules d’insecte
  • Efficace : meilleure extraction des protéines par comparaison à l’irradiation par ultrasons
  • Compatible : compatibilité en aval avec les procédures de transfert Western, la purification de protéines marquées par 6xHis, les dosages protéiques et la chromatographie d’échange d’ions
  • Flexible : utile pour extraire des protéines à partir de cellules d’insecte en culture en suspension ou adhérentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 250 ml
Format Liquide
Type de produit Réactif
Volume (métrique) 250 ml
Contenu et stockage Dès réception, stocker à 4°C.
Gamme de produits I-PER