Learn More
Balise aérosols personnelle DataRAM™ pDR-1500
Code produit 18863014 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de mesure de concentration:
Plage de 0,001 à 400 mg/m3 (plage automatique)1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de mesure de concentration Conditionnement
18863014 Plage de 0,001 à 400 mg/m3 (plage automatique)1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18863014 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur PDR1500
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fournissez des résultats en temps réel et une validation gravimétrique avec cet analyseur d’aérosols personnel.
Fournissez des résultats en temps réel et une validation gravimétrique avec la balise aérosols personnelle Thermo Scientific™ DataRAM™ pDR-1500, un instrument personnel offrant les mêmes performances qu’un instrument de laboratoire pour les aérosols. Analyseur personnel à régulation de débit volumétrique entièrement intégré, offrant une plus grande précision, des capacités supérieures et une taille et un poids réduits, dans un format convivial.
De la surveillance de la réhabilitation des sites aux études des effets sur la santé en passant par les projets de construction / démolition, le moniteur pDR-1500 offre puissance et souplesse pour fournir aussi bien des résultats en temps réel qu’une validation gravimétrique. Pesant seulement 1,16 kg (41 oz), il est aussi facile à porter à la ceinture qu’à utiliser en lieu fixe.
En mesure de compenser toutes les variables ambiantes typiques, l’analyseur pDR-1500 est équipé pour la compensation de l’humidité relative, le débit volumétrique réel, la compensation de pression et la technologie de néphélométrie pDR éprouvée. La balise aérosols pDR-1500 est également équipée de cyclones interchangeables offrant des seuils de coupure précis disponibles pour les PM10 et PM4 ou PM2,5 ou PM1, ainsi qu’un filtre d’échantillon intégré permettant la validation post-gravimétrique de toutes les données.
Caractéristiques principales :
  • Contrôle du débit volumétrique réel
  • Compensation complète des variables ambiantes
  • Séquence d’enregistrement de données souple
Informations complémentaires :
  • Intervalle de point de coupure de particules aérodynamiques : 1,0 à 10 µm
  • Intervalle de mise à jour de l’affichage de concentration : 1 seconde
  • Périodes de moyennage d’enregistrement des données (sélectionnables par l’utilisateur) : 1 seconde à 1 heure
  • Nombre total de points de données en mémoire : >500 000
  • Nombre de tags de données : 99 (maximum)
  • Interface série : USB/RS-232, 19 200 bauds
  • Configuration PC minimale requise : compatible avec ordinateur, processeur 486 ou version supérieure ; Windows™ 95 ou version supérieure.
Recommandé dans les domaines suivants :
  • Réhabilitation de sites
  • Distinction entre les tailles
  • Validation massique
  • Modélisation d’exposition
  • Protection des patients asthmatiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit 1,0 à 3,5 l/min
Précision ±5 % de la lecture ± precision (traçable au test des poussières fines SAE), ±2 % de la lecture ou ±0,005 mg/m3, la plus grande des deux valeurs s’appliquant, moyennée sur 1 seconde (2-sigma)2 ; ±0,5 % de la lecture ou ±0,0015 mg/m3, la plus grande des deux valeurs s’appliquant, moyennée sur 10 secondes ; ±0,2 % de la lecture ou ±0,0005 mg/m3, la plus grande des deux valeurs s’appliquant, moyennée sur 60 secondes
Aerodynamic Particle Cut-Point Range 1,0 à 10 µm
Certifications/Conformité Adapté aux méthodes NIOSH 0500 et 0600. Marquage CE.
Temps de moyennage de l’affichage de la concentration 1 à 60 secondes (sélectionnable par l’utilisateur)
Intervalle de mise à jour de l’affichage de la concentration 1 seconde
Gamme de mesure de concentration Plage de 0,001 à 400 mg/m3 (plage automatique)1
Points de données > 500 000
Profondeur (impériale) 3,3 po
Profondeur (métrique) 84 mm
Description Analyseur d’aérosols personal DataRAM pDR-1500
Hauteur (impériale) 7,1 po
Hauteur (métrique) 181 mm
Gamme de granulométrie 0,1 à 10 µm
Résolution 0,1 % de la lecture ou 0,001 mg/m3, la plus grande des deux valeurs s’appliquant
Gamme de coefficient de dispersion 1,5 x 10-6 à 0,6 m-1 (environ) @ lambda = 880 nm (pas affiché)
Poids (impériale) 41 oz
Poids (métrique) 1,2 kg
Largeur (impériale) 5,6 po
Largeur (métrique) 143 mm