Learn More
Invitrogen™ Pichia Expression Kit, original kit
Code produit 10768244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10768244 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10768244 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K171001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3255.00€
    2441.25€ / 1 kits
    Économisez 813.75€
    25% de réduction
The Original Pichia Expression Kit is designed for high-level expression of recombinant protein in the yeast Pichia pastoris.
The Original Pichia Expression Kit is designed for high-level expression of recombinant protein in the yeast Pichia pastoris. The vectors carry the HIS4 gene for selection of transformants on histidine-deficient medium. The Original Pichia Expression Kit provides all of the tools and reagents needed to express a gene of interest from the AOX1 promoter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Résistance aux antibiotiques des bactéries Ampicilline (AmpR)
Souche bactérienne ou de levures GS115, KM71
Contenu et stockage Le kit d’expression Original Pichia inclut 10 µg de chacun des vecteurs pHIL-D2 et pPIC3.5 pour l’expression intracellulaire et des vecteurs pHIL-S1 et pPIC9 pour l’expression inductible, des souches de Pichia pastoris GS115 (his4), du KM71(arg4 his4 aox1::ARG4), des souches de contrôle GS115 albumine, des souches de contrôle GS115 β-gal, des milieux (YP et YNB), un kit de transformation de sphéroplastes et 2 µg de chacune d’amorces de séquençage 5´ AOX1, 3´ AOX1 et à α-facteur. Stockage des vecteurs et amorces à -20°C. Stockage des souches à température ambiante. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés.
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Accélérateur AOX1
Type de cellule Cellules de levure
Format Kit
Espèces P. pastoris
Vector pPIC
Agent de sélection (eucaryotique) Ampillicin
Mécanisme d’expression Expression à base de cellules
Système d’expression Levures
À utiliser avec (application) Expression de protéines
Type de produit Kit d’expression
Marqueur de protéine Non marqué, Untagged
Quantité 1 kit
Vecteur pPIC