Learn More
Invitrogen™ Silencer™ FAM-labeled GAPDH siRNA (human, mouse, rat)
Code produit 10702127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10702127 5 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10702127 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM4650
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Silencer™ FAM-labeled GAPDH siRNA (humain, souris et rat)
siARN de contrôle marqué par fluorescence Invitrogen™ pour la surveillance facile de l’absorption du siARN par microscopie par fluorescence avec un système d’inhibition induite par le siARN. Purifiée, dénaturée et prête à l’emploi, l’aliquote de 5 nmol est fournie dans un format stable et séché.
  • Les siARN marqués par fluorescence simplifient la surveillance de l’administration du siARN.
  • Idéal pour corréler l’absorption de l’ARNsi avec le knockdown d’ARNm
  • Testé fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
  • HPLC purifié, duplexé et prêt à l’emploi
    Visualiser l’absorption d’ARNsi avec les ARNsi marqués
    Les ARNsi marqués par fluorescence permettent l’absorption, la distribution et la localisation cellulaires par observation directe. Les ARNsi marqués par fluorescence sont couramment utilisés pour surveiller l’efficacité de la transfection lors de l’optimisation des conditions de transfection. En général, les siARN sont rapidement absorbés et distribués dans toutes les cellules en 4 heures.
    Absorption du siARN corrélée au silençage génique
    Des études montrent que l’activité de silençage de Silencer™ FAM™ Labeled GAPDH siRNA n’est pas affectée par le marquage fluorescent. Par conséquent, ces ARNsi sont parfaits pour examiner à la fois l’absorption des ARNsi et l’inhibition provoquée par les ARNsi, et pour corréler l’inhibition des gènes à l’efficacité de la transfection ; il est important de savoir que différents réactifs de transfection interagissent avec les ARNsi de différentes façons (par exemple, certains réactifs peuvent séquestrer l’ARNsi, ce qui entraîne une mauvaise inhibition génique). La séquence de Silencer™ FAM™ Labeled GAPDH siRNA permet de surveiller facilement l’absorption des siARN par transfection chimique. La séquence est identique à celle de Invitrogen Silencer™ GAPDH siRNA (réf. AM4605), mais avec la FAM dérivée de la fluorescéine (5’-carboxyfluorescéine ; excitation max. = 494 nm, émission max. = 520 nm) à l’extrémité 5’ du brin codant, ce qui la rend très fluorescente lorsqu’elle est excitée par la longueur d’onde appropriée de la lumière.
    Produits accessoires :
    pour la surveillance de l’administration de siARN par électroporation, Silencer™ Cy™3 Labeled GAPDH siRNA (humain) (réf. AM4623) ou Silencer™ Cy™3 Labeled GAPDH siRNA pour l’homme, la souris et le rat (réf. AM4649) est recommandé. CY™3 possède un signal de fluorescence plus clair que FAM™, visible sur une plage de pH plus large. L’électroporation produit un modèle de distribution de siARN plus diffus, ce qui donne un signal de fluorescence moins intense qu’avec la transfection chimique. Les siARN de contrôle Silencer™ sont des 21-mères non modifiés ; ils sont conçus pour les siARN Silencer™, les siARN BLOCK-iT™ et d’autres siARN 21-mères non modifiés. Si vous utilisez d’autres produits siARN, tels que l’Invitrogen™ Silencer™ Sélectionnez siRNA ou STEALTH RNAi™, nous vous recommandons l’utilisation des siARN de contrôle conçus pour ces siARN pour des résultats expérimentaux plus fiables.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage L’ARNsi est fourni sous forme sèche dans un tube unique, avec de l’eau sans nucléase pour la remise en suspension, et doit être stocké à –20°C.
    Type de contrôle Contrôle positif
    RNAi Type siARN
    Espèces Humain, souris, rat
    Type d’échantillon siARN
    Marqueur ou colorant FAM
    Gamme de produits Silencer, Ambion
    Type de produit ARNsi
    Pureté HPLC
    Quantité 5 nmol
    Conditions d’expédition Glace carbonique
    Target GAPDH