Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Firefly Luciferase (GL2 + GL3) siRNA
Code produit 10477874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10477874 5 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10477874 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM4629
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Silencer™ Firefly Luciferase (GL2 + GL3) siRNA
Le siARN de contrôle positif luciférase Firefly (GL2 + GL3) Silencer™ Invitrogen™ est idéal pour développer et optimiser des expériences de siARN. Le contrôle est validé pour une utilisation dans les lignées cellulaires humaines et optimisé pour la souris et le rat. 5 nmol sont fournies, avec un tube supplémentaire de siARN de contrôle négatif 2 nmol.
  • Contrôles d’ARNsi validés pour l’optimisation des expériences utilisant les ARNsi
  • Les ARNsi de contrôle spécifique aux gènes fournis avec des contrôles négatifs brouillés
  • Testé fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
  • Les ARNsi de contrôle purifié, duplexé et prêt à l’emploi HPLC Silencer™ sont des 21-mères non modifiés ; ils sont conçus pour être utilisés avec les ARNsi Silencer™, les ARNsi BLOCK-iT™ et d’autres ARNsi 21-mères non modifiés. Si vous utilisez d’autres produits siARN, tels que l’Invitrogen™ Silencer™ Sélectionnez siRNA ou STEALTH RNAi™, nous vous recommandons l’utilisation des siARN de contrôle conçus pour ces siARN pour des résultats expérimentaux plus fiables.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Conserver à ou en dessous de -20°C. Ne pas stocker pas dans un congélateur à dégivrage automatique.
    Type de contrôle Contrôle positif
    RNAi Type siARN
    Espèces Luciférase Firefly
    À utiliser avec (application) Transfection, ARNi
    Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
    Gamme de produits Silencer, Ambion
    Type de produit ARNsi
    Pureté HPLC
    Quantité 5 nmol
    Conditions d’expédition Glace carbonique
    Target Luciférase