Learn More
Invitrogen™ Silencer™ GAPDH Positive Control siRNA, in vivo ready
Code produit 10117734
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 nmol
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10117734 250 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10117734 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4404025
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ambion™ Silencer™ GAPDH Positive Control siRNA, In Vivo Ready is ideal for developing and optimizing siRNA experiments.
Ambion™ Silencer™ GAPDH Positive Control siRNA, In Vivo Ready is ideal for developing and optimizing siRNA experiments. The control is validated for use in human cell lines and optimized for mouse and rat. It is highly purified as required for animal use. 250 nmol is provided.
  • Validated siRNA controls for optimizing siRNA experiments
  • Gene-specific control siRNAs provided with scrambled, negative controls
  • Functionally tested in several common cell lines
  • HPLC purified, duplexed, and ready to use
le siARN de contrôle positif Ambion™ Silencer™ GAPDH, In Vivo Ready est idéal pour développer et optimiser des expériences utilisant les siARN. Le contrôle est validé pour une utilisation dans les lignées cellulaires humaines et optimisé pour la souris et le rat. Il est hautement purifié selon les besoins à des fins animales. 250 nmol sont fournis.
• Contrôles des ARNsi validés pour l’optimisation des expériences utilisant les ARNsi
• ARNsi de contrôle spécifique aux gènes fournis avec des contrôles mélangés et négatifs
• Testé fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
• Purifié par HPLC, duplexé et prêt à l’emploi
Contrôle de la qualité :
les ARNsi Silencer™ fabriqués dans une installation de pointe selon les normes de qualité les plus élevées. Après purification HPLC et recuit, chaque siARN est encore purifié à l’aide d’un procédé qui élimine l’excès de sel via une membrane semi-perméable. Le résultat est un ARNsi très pur avec une teneur minimale en sel, adapté aux applications In Vivo. Les siARN in vivo sont ensuite filtrés stériles et testés pour détecter la présence d’endotoxines. À des concentrations de 50 µM en présence d’eau déminéralisée, les ARNsi pour tests in vivo contiennent moins de 0,6 mM Na+, moins de 2,0 mM K+ et moins de 0,1 mM Mg2+. Les ARNsi de contrôle Silencer™ sont des 21-mères non modifiés ; ils sont conçus pour être utilisés avec les ARNsi Silencer™, les ARNsi BLOCK-iT™ et d’autres ARNsi 21-mères non modifiés. Si vous utilisez d’autres produits ARNsi , comme les ARNsi Ambion™ Silencer™ Select ou les ARNsi STEALTH RNAi™, nous recommandons que vous utilisiez des ARNsi de contrôle conçus pour utilisation avec ces ARNsi pour des résultats expérimentaux plus fiables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le siARN est séché dans un tube unique qui doit être stocké à –20°C.
Description Le siARN est fourni séché dans un tube unique, avec de l’eau sans nucléase pour la remise en suspension, et doit être stocké à -20°C.
Type de contrôle Contrôle positif d’inhibition de gènes
RNAi Type siARN
À utiliser avec (application) ARNi
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Gamme de produits Silencer, Ambion
Type de produit ARNsi
Pureté HPLC
Quantité 250 nmol
Conditions d’expédition Température ambiante
Target GAPDH