Learn More
Invitrogen™ SiARN GAPDH (humain) de GAPDH Silencer™
Description
Ambion™ Silencer™ GAPDH Positive Control siRNA (human) is ideal for developing and optimizing siRNA experiments. The control is validated for use in human cell lines. 5 nmol is provided, along with an additional tube of 2 nmol negative control siRNA.
- Validated siRNA controls for optimizing siRNA experiments
- Gene-specific control siRNAs provided with scrambled, negative controls
- Functionally tested in several common cell lines
- HPLC purified, duplexed, and ready to use Silencer™ control siRNAs are unmodified 21-mers; they are designed to be used with Silencer™ siRNAs, BLOCK-iT™ siRNAs, and other unmodified 21mer siRNAs.
If you are using other siRNA products, such as Ambion™ Silencer™ Select siRNAs or STEALTH RNAi™ siRNAs, we recommend that you use control siRNAs designed for use with those siRNAs for more reliable experimental results.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | L’ARNsi est fourni sous forme sèche dans un tube unique, avec de l’eau exempte de nucléase pour la remise en suspension, et doit être conservé à –20°C. |
| Description | ARNsi GAPDH Silencer™, 40 nmol, liquide, colorant non conjugué, type d’ARNi ARNsi, type de témoin positif d’inactivation de gènes, organisme humain, utilisé pour l’ARNi, gène cible GAPDH, pureté HPLC, température de stockage de –20°C, à des fins de recherche uniquement |
| Format | Tube |
| Type de contrôle | Contrôle positif |
| RNAi Type | siARN |
| Espèces | Humaine |
| Type d’échantillon | Cultures cellulaires |
| À utiliser avec (application) | ARNi |
| Comprend | L’ARNsi est fourni séché dans un tube unique, ainsi que de l’eau exempte de nucléase pour la remise en suspension |
| Marqueur ou colorant | Non conjugué(e) |
| Show More |