Learn More
Invitrogen™ Silencer™ GAPDH siRNA (human, mouse, rat)
Code produit 10772117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
40 nmol
5 nmol
5 x 40 nmol
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10772117 5 nmol 1 pièce
10085804 40 nmol 1 pièce
10371325 5 x 40 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10772117 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM4624
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
ARNsi GAPDH Silencer™ (humain, souris, rat)
L’ARNsi de contrôle positif Invitrogen™ Silencer™GAPDH (humain, souris, rat) est idéal pour développer et optimiser des expériences utilisant les ARNsi. Le contrôle est validé pour une utilisation dans les lignées cellulaires humaines, de souris et de rat.
  • Contrôles d’ARNsi validés pour l’optimisation des expériences utilisant les ARNsi
  • Testé fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
  • Les ARNsi de contrôle purifiés, duplexés et prêts à l’emploi HPLC Silencer™ sont des 21-mères non modifiés ; ils sont conçus pour être utilisés avec les ARNsi Silencer™, les ARNsi BLOCK-iT™ et d’autres ARNsi 21-mères non modifiés.
Si vous utilisez d’autres produits ARNsi, tels que l’Invitrogen™ Silencer™ Sélectionnez ARNsi ou STEALTH RNAi™, nous recommandons que vous utilisiez des ARNsi de contrôle conçus pour une utilisation avec ces ARNsi pour des résultats expérimentaux plus fiables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à ou en dessous de -20°C. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique.
Type de contrôle Contrôle positif
RNAi Type siARN
Espèces Humain, souris, rat
À utiliser avec (application) Transfection, ARNi
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Gamme de produits Silencer, Ambion
Type de produit ARNsi
Pureté HPLC
Quantité 5 nmol
Conditions d’expédition Glace carbonique
Target GAPDH