Learn More
Invitrogen™ Silencer™ GFP (eGFP) siRNA
Description
Le siARN de contrôle positif GFP (eGFP) Silencer Invitrogen™ est idéal pour développer et optimiser des expériences de siARN. 5 nmol sont fournies, avec un tube supplémentaire de siARN de contrôle négatif 2 nmol.
Contrôles d’ARNsi validés pour l’optimisation des expériences utilisant les ARNsi
Les ARNsi de contrôle spécifique aux gènes fournis avec des contrôles négatifs brouillés
Testé fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
Les ARNsi de contrôle purifiés, duplexés et prêts à l’emploi HPLC Silencer™ sont des 21-mères non modifiés ; ils sont conçus pour être utilisés avec les ARNsi Silencer™, les ARNsi BLOCK-iT™ et d’autres ARNsi 21-mères non modifiés. Si vous utilisez d’autres produits siARN, tels que l’Invitrogen™ Silencer™ Sélectionnez siRNA ou STEALTH RNAi™, nous vous recommandons l’utilisation des siARN de contrôle conçus pour ces siARN pour des résultats expérimentaux plus fiables.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à ou en dessous de -20°C. Ne pas stocker pas dans un congélateur à dégivrage automatique. |
| Type de contrôle | Contrôle positif |
| RNAi Type | siARN |
| À utiliser avec (application) | Transfection, ARNi |
| Marqueur ou colorant | Non conjugué(e) |
| Gamme de produits | Silencer, Ambion |
| Type de produit | ARNsi |
| Pureté | HPLC |
| Quantité | 5 nmol, 2 nmol |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Afficher plus |