Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Cell Cycle Regulation siRNA Library
Code produit 15691862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 jeu
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15691862 1 jeu 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15691862 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A30137
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Proteins that regulate cell division are crucial for controlling cell growth and are therefore potentially important drug targets.
Proteins that regulate cell division are crucial for controlling cell growth and are therefore potentially important drug targets. The Silencer™ Human Cell Cycle Regulation siRNA Library includes 4,398 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 1,466 genes. These siRNA gene targets include cyclin-dependent kinases, or CDKs, which are crucial for cell cycle progression, regulators of cell cycle progression such as CIP/KIP family proteins and members of the INK4 family of cell cycle inhibitors, proteins in the retinoblastoma family, and DNA replication factors such as the cell division cycle proteins (CDCs). The library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Cell Cycle Regulation siRNA Library is an ideal solution for focused and cost-effective RNAi screening against cell cycle regulation.
Les protéines qui régulent la division cellulaire sont essentielles pour contrôler la croissance cellulaire et peuvent donc s’avérer d’importantes cibles thérapeutiques. La bibliothèque de siARN de régulation du cycle cellulaire humain Silencer™ contient 4 398 siARN Ambion™ Silencer ciblant 1 466 gènes. Ces cibles génétiques de le siARN comprennent les kinases dépendantes des cyclines, ou CDK, capitales pour la progression du cycle cellulaire, les régulateurs de cette progression, tels que les protéines de la famille CIP / KIP et les membres de la famille INK4 d’inhibiteurs du cycle cellulaire, les protéines de la famille des rétinoblastomes et les facteurs de réplication de l’ADN, tels que les protéines du cycle de division cellulaire (CDC). La bibliothèque est conçue à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, comme la base de données RefSeq de NCBI et des renvois à la base de données du consortium Gene Ontology (GO) et / ou au Comité HUGO de nomenclature du gène (HGNC). Grâce à la technologie Ambion Silencer basée sur une bio-informatique rigoureuse pour permettre une spécificité cible élevée et une puissance des siARN, la bibliothèque de siARN de régulation du cycle cellulaire humain Silencer est une solution idéale pour une sélection ciblée et économique d’ARNi contre la régulation du cycle cellulaire humain.
• Complet : accélérez vos sélections fonctionnelles d’ARNi de cycle cellulaire avec une bibliothèque de siARN de régulation du cycle cellulaire humain pré-définie Silencer
• Fiable : augmentez la précision de la sélection cible avec trois siARN individuels par cible génétique
• Efficace : réduisez les impacts cibles à de faibles concentrations grâce à une conception éprouvée de siARN Silencer
• Pratique : réduisez la déconvolution des données et accélérez la validation des cibles grâce à notre format à grille
• Personnalisable : choisissez la meilleure option pour vos exigences de flux de travail, notamment les échelles de siARN supplémentaires et les formats regroupés
Pourquoi utiliser la bibliothèque de siARN de régulation du cycle cellulaire humain Silencer ?
Avec une sélection bio-informatique soigneuse de cibles génétiques, les siARN Silencer sont optimisés pour la conception et la synthèse de haute qualité avec un silençage garanti (en savoir plus sur la garantie). La bibliothèque de siARN de régulation du cycle cellulaire humain Silencer contient nos siARN pré-conçus et, lorsqu’ils sont disponibles, validés et générés avec un maximum de puissance et de spécificité à l’esprit afin de vous concentrer sur la qualité des données (en savoir plus sur la conception). Toutes les bibliothèques Silencer sont sélectionnées par rapport aux dernières bases de données et ressources disponibles pour le contenu à jour. La bibliothèque est fournie avec des informations complètes sur les séquences de siARN, ainsi que le symbole de chaque gène ciblé et exon, le nom complet, les alias, le numéro RefSeq et l’ID de locus, plus les résultats de toutes les expériences de validation effectuées à l’aide des siARN inclus fourni. Veuillez nous contacter pour obtenir la liste complète des cibles.
Les bibliothèques d’ARNsi Silencer vous permettent de sélectionner efficacement et de maximiser la sortie de données
Les ARNsi Ambion Silencer sont conçus avec la puissance à l’esprit pour vous aider à assurer l’extinction des gènes à des concentrations minimales. Ceci permet non seulement d’assurer moins de potentiel pour les effets hors cible et les données de faux positifs, mais aussi de minimiser les faux négatifs de la sélection siARN. La bibliothèque de siARN de régulation du cycle cellulaire humain Silencer contient 0,25 nmol de chaque siARN, ce qui suffit pour 100 transfections (à 25 nM de siARN, volume de transfection de 100 µl).
Flexibilité pour répondre à vos besoins en matière de flux de travail
Thermo Fisher Scientific offre une liste complète de bibliothèques de siARN prédéfinies ou personnalisées aux gènes d’humains, de souris ou de rats avec 1, 2 ou 5 nmol de chaque siARN ou de plus grandes tailles. Pour obtenir une liste complète des gènes, des informations supplémentaires ou pour discuter de votre recherche avec l’un de nos experts techniques, contactez votre responsable de compte local ou envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante : RNAilibraries@lifetech.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 4398 ARNic totaux ciblant 1466 gènes plaqués sur 96 plaques à puits (51 plaques)
Contenu et stockage 4 398 ARNsi au total ciblant 1 466 gènes repiqués sur des plaques de 96 puits (51 plaques)
Stocker à -20°C ou moins dans un congélateur sans dégivrage automatique.
Format Plaque 96 puits
RNAi Type siARN
Espèces Humaine
Type d’échantillon ADN
À utiliser avec (application) ARNi
Gamme de produits Silencer
Type de produit Bibliothèque d’ARNsi
Pureté Étalon
Quantité 1 jeu
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace