Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Cell Surface siRNA Library
Code produit 15671872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 jeu
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15671872 1 jeu 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15671872 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A30145
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Cell surface receptors are specialized integral membrane proteins that take part in communication between the cell and its surroundings.
Cell surface receptors are specialized integral membrane proteins that take part in communication between the cell and its surroundings. Extracellular signaling molecules, typically hormones, neurotransmitters, cytokines, growth factors and cell recognition molecules, attach to the receptor, triggering changes in the function of the cell. The Silencer™ Human Cell Surface siRNA Library contains 2367 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 789 genes. This library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Cell Surface siRNA Library is an ideal solution for focused and cost-effective RNAi screening against cell surface-based signaling.
Les récepteurs à la surface des cellules sont des protéines membranaires intégrées spécialisées qui participent à la communication entre la cellule et son environnement. Des molécules de signalisation extracellulaires (hormones, neurotransmetteurs, cytokines, facteurs de croissance et molécules de reconnaissance cellulaire, en général) se fixent au récepteur, ce qui modifie la fonction de la cellule. La bibliothèque de siARN de surface de cellules humaines Silencer™ contient 2 367 siARN Ambion™ Silencer ciblant 789 gènes. Cette bibliothèque a été conçue à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, comme la base de données RefSeq de NCBI et des renvois à la base de données du consortium Gene Ontology (GO) et / ou au Comité HUGO de nomenclature du gène (HGNC). Grâce à la technologie Ambion Silencer basée sur une bio-informatique rigoureuse pour permettre une spécificité cible élevée et une puissance des siARN, la bibliothèque de siARN de surface de cellules humaines Silencer est une solution idéale pour une sélection ciblée et économique d’ARNi contre la signalisation à base de surface de cellules.
• Complet : accélérez vos sélections fonctionnelles d’ARNi de récepteur de surface cellulaire avec une bibliothèque de siARN de surface de cellules humaines pré-définie Silencer
• Fiable : augmentez la précision de la sélection cible avec trois siARN individuels par cible génétique
• Efficace : réduisez les impacts cibles à de faibles concentrations grâce à une conception éprouvée de siARN Silencer
• Pratique : réduisez la déconvolution des données et accélérez la validation des cibles grâce à notre format à grille
• Personnalisable : choisissez la meilleure option pour vos exigences de flux de travail, notamment les échelles de siARN supplémentaires et les formats regroupés
Pourquoi utiliser la bibliothèque de siARN de surface de cellules humaines Silencer ?
Avec une sélection bio-informatique soigneuse de cibles génétiques, les siARN Silencer sont optimisés pour la conception et la synthèse de haute qualité avec un silençage garanti (en savoir plus sur la garantie). La bibliothèque de siARN de surface de cellules humaines Silencer contient nos siARN pré-conçus et, lorsqu’ils sont disponibles, validés et générés avec un maximum de puissance et de spécificité à l’esprit afin de vous concentrer sur la qualité des données (en savoir plus sur la conception). Toutes les bibliothèques Silencer sont sélectionnées par rapport aux dernières bases de données et ressources disponibles pour le contenu à jour. La bibliothèque est fournie avec des informations complètes sur les séquences de siARN, ainsi que le symbole de chaque gène ciblé et exon, le nom complet, les alias, le numéro RefSeq et l’ID de locus, plus les résultats de toutes les expériences de validation effectuées à l’aide des siARN inclus fourni. Veuillez nous contacter pour obtenir la liste complète des cibles.
Les bibliothèques d’ARNsi Silencer vous permettent de sélectionner efficacement et de maximiser la sortie de données
Les ARNsi Ambion Silencer sont conçus avec la puissance à l’esprit pour vous aider à assurer l’extinction des gènes à des concentrations minimales. Ceci permet non seulement d’assurer moins de potentiel pour les effets hors cible et les données de faux positifs, mais aussi de minimiser les faux négatifs de la sélection siARN. La bibliothèque de siARN de surface de cellules humaines Silencer contient 0,25 nmol de chaque siARN, ce qui suffit pour 100 transfections (à 25 nM de siARN, volume de transfection de 100 µl).
Flexibilité pour répondre à vos besoins en matière de flux de travail
Thermo Fisher Scientific offre une liste complète de bibliothèques de siARN prédéfinies ou personnalisées aux gènes d’humains, de souris ou de rats avec 1, 2 ou 5 nmol de chaque siARN ou de plus grandes tailles. Pour obtenir une liste complète des gènes, des informations supplémentaires ou pour discuter de votre recherche avec l’un de nos experts techniques, contactez votre responsable de compte local ou envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante : RNAilibraries@lifetech.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 2367 ARNic totaux ciblant 789 gènes plaqués sur 96 plaques à puits (27 plaques)
Contenu et stockage 2 367 ARNsi au total ciblant 789 gènes repiqués sur des plaques de 96 puits (27 plaques)
Stocker à -20°C ou moins dans un congélateur sans dégivrage automatique.
Format Plaque 96 puits
RNAi Type siARN
Espèces Humaine
Type d’échantillon ARN
À utiliser avec (application) ARNi
Gamme de produits Silencer
Type de produit Bibliothèque d’ARNsi
Pureté Étalon
Quantité 1 jeu
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace