Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human DNA Damage Response siRNA Library
Code produit 15691852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 jeu
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15691852 1 jeu 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15691852 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A30090
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
DNA surveillance proteins monitor DNA integrity, and they can activate cell cycle checkpoints and DNA repair pathways in response to DNA damage. This can prevent potentially deleterious mutations.
DNA surveillance proteins monitor DNA integrity, and they can activate cell cycle checkpoints and DNA repair pathways in response to DNA damage. This can prevent potentially deleterious mutations. The Silencer™ Human DNA Damage Response siRNA Library contains 1725 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 575 genes for performing RNAi screens against known DNA damage response pathways. The library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable target specificity and siRNA potency, the Silencer Human DNA Damage Response siRNA Library is an ideal solution for focused and cost-effective RNAi screens targeting cellular pathways that sense, signal and repair DNA lesions following DNA damage.
Les protéines de surveillance de l’ADN surveillent l’intégrité de l’ADN et peuvent activer les points de contrôle du cycle cellulaire et les voies de réparation de l’ADN en réponse aux dommages subis. Cela permet d’éviter les mutations potentiellement nocives. La bibliothèque de siARN de réponse aux lésions de l’ADN humain Silencer™ contient 1 725 siARN Ambion™ Silencer ciblant 575 gènes pour effectuer des sélections d’ARNi contre des voies de réponse aux lésions de l’ADN connues. La bibliothèque est conçue à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, comme la base de données RefSeq de NCBI et des renvois à la base de données du consortium Gene Ontology (GO) et / ou au Comité HUGO de nomenclature du gène (HGNC). Grâce à la technologie Ambion Silencer basée sur une bio-informatique rigoureuse pour permettre une spécificité cible élevée et une puissance des siARN, la bibliothèque de siARN de réponse aux lésions de l’ADN humain Silencer est une solution idéale pour une sélection d’ARNi ciblée et économique contre les cibles cellulaires qui détectent, signalent et réparent des lésions de l’ADN suite aux dommages subis.
• Complet : accélérez vos sélections de gènes à lésions de l’ADN avec une bibliothèque de siARN de réponse aux lésions de l’ADN humain pré-définie Silencer
• Fiable : augmentez la précision de la sélection cible avec trois siARN individuels par cible génétique Efficace : réduisez les impacts cibles à de faibles concentrations grâce à une conception éprouvée de siARN Silencer
• Pratique : réduisez la déconvolution des données et accélérez la validation des cibles grâce à notre format à grille
• Personnalisable : choisissez la meilleure option pour vos exigences de flux de travail, notamment les échelles de siARN supplémentaires et les formats regroupés
Pourquoi utiliser la bibliothèque de siARN de réponse aux lésions de l’ADN humain Silencer ?
Avec une sélection bio-informatique soigneuse de cibles génétiques, les siARN Silencer sont optimisés pour la conception et la synthèse de haute qualité avec un silençage garanti (en savoir plus sur la garantie). La bibliothèque de siARN de réponse aux lésions de l’ADN humain Silencer contient nos siARN pré-conçus et, lorsqu’ils sont disponibles, validés et générés avec un maximum de puissance et de spécificité à l’esprit afin de vous concentrer sur la qualité des données (en savoir plus sur la conception). Toutes les bibliothèques Silencer sont sélectionnées par rapport aux dernières bases de données et ressources disponibles pour le contenu à jour. La bibliothèque est fournie avec des informations complètes sur les séquences de siARN, ainsi que le symbole de chaque gène ciblé et exon, le nom complet, les alias, le numéro RefSeq et l’ID de locus, plus les résultats de toutes les expériences de validation effectuées à l’aide des siARN inclus fourni. Veuillez nous contacter pour obtenir la liste complète des cibles.
Les bibliothèques d’ARNsi Silencer vous permettent de sélectionner efficacement et de maximiser la sortie de données
Les ARNsi Ambion Silencer sont conçus avec la puissance à l’esprit pour vous aider à assurer l’extinction des gènes à des concentrations minimales. Ceci permet non seulement d’assurer moins de potentiel pour les effets hors cible et les données de faux positifs, mais aussi de minimiser les faux négatifs de la sélection siARN. La bibliothèque de siARN de réponse aux lésions de l’ADN humain Silencer contient 0,25 nmol de chaque siARN, ce qui suffit pour 100 transfections (à 25 nM de siARN, volume de transfection de 100 µl).
Flexibilité pour répondre à vos besoins en matière de flux de travail
Thermo Fisher Scientific offre une liste complète de bibliothèques de siARN prédéfinies ou personnalisées aux gènes d’humains, de souris ou de rats avec 1, 2 ou 5 nmol de chaque siARN ou de plus grandes tailles. Pour obtenir une liste complète des gènes, des informations supplémentaires ou pour discuter de votre recherche avec l’un de nos experts techniques, contactez votre responsable de compte local ou envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante : RNAilibraries@lifetech.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 1725 ARNic totaux ciblant 575 gènes plaqués sur 96 plaques à puits (21 plaques)
Contenu et stockage 1 725 ARNsi au total ciblant 575 gènes repiqués sur des plaques de 96 puits (21 plaques)
Stocker à -20°C ou moins dans un congélateur sans dégivrage automatique.
Format Plaque 96 puits
RNAi Type siARN
Espèces Humaine
Type d’échantillon ADN
À utiliser avec (application) ARNi
Gamme de produits Silencer
Type de produit Bibliothèque d’ARNsi
Pureté Étalon
Quantité 1 jeu
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace