Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Drug Targets siRNA Library
Code produit 15631862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Plaque 96 puits
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
15631862 Plaque 96 puits 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15631862 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A30094
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
La bibliothèque d’ARNic cibles de médicaments humains Silencer™ contient 23 745 ARNic Ambion™ Silencer ciblant 7 915 gènes pour effectuer des sélections d’ARNi contre des gènes cibles connus de médicaments humains.
The Silencer™ Human Drug Targets siRNA Library includes genes involved in apoptosis, senescence, nucleic acid binding, autophagy, DNA repair, and along with characterized nuclear receptors and other genes that are considered potential targets for therapeutics. The Silencer Human Drug Targets siRNA Library contains 23,745 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 7915 genes for performing RNAi screens against known human drug target genes. The library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Drug Targets siRNA Library is an ideal solution for focused and cost-effective RNAi screening against pre-defined therapeutic gene drug targets.
La bibliothèque de siARN de cibles de médicaments humains Silencer™ comprend des gènes impliqués dans l’apoptose, la sénescence, la liaison aux acides nucléiques, l’autophagie, la réparation de l’ADN, ainsi que des récepteurs nucléaires caractérisés et d’autres gènes considérés comme des cibles potentielles pour la thérapeutique. La bibliothèque d’ARNsi de cibles de médicaments humains Silencer contient 23 745 ARNsi Ambion™ Silencer ciblant 7 915 gènes pour effectuer des cribles d’ARNi par rapport à des gènes cibles connus de médicaments humains. La bibliothèque est conçue à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, comme la base de données RefSeq de NCBI et des renvois à la base de données du consortium Gene Ontology (GO) et / ou au Comité HUGO de nomenclature du gène (HGNC). Grâce à la technologie Ambion Silencer basée sur une bio-informatique rigoureuse pour permettre une spécificité cible élevée et une puissance des siARN, la bibliothèque de siARN de cibles de médicaments humains Silencer est une solution idéale pour une sélection ciblée et économique d’ARNi contre les cibles de médicaments géniques thérapeutiques pré-définies.
• Complet : accélérez vos sélections de cibles de médicaments avec des bibliothèques d’ARNsi de cibles de médicaments humains pré-définies Silencer
• Fiable : augmentez la précision de la sélection cible avec trois ARNsi individuels par cible génétique Efficace : réduisez les impacts cibles à de faibles concentrations grâce à une conception éprouvée d’ARNsi Silencer
• Pratique : réduisez la déconvolution des données et accélérez la validation des cibles grâce à notre format à grille de 96 et 384 puits
• Personnalisable : choisissez la meilleure option pour vos exigences de flux de travail, notamment les échelles d’ARNsi supplémentaires et les formats regroupés
Pourquoi utiliser la bibliothèque d’ARNsi de cibles de médicaments humains Silencer ?
Avec une sélection bio-informatique soigneuse de cibles génétiques, les ARNsi Silencer sont optimisés pour la conception et la synthèse de haute qualité avec un silençage garanti (en savoir plus sur la garantie). La bibliothèque d’ARNsi de cibles de médicaments humains Silencer contient nos ARNsi pré-conçus et, lorsqu’ils sont disponibles, validés et générés avec un maximum de puissance et de spécificité à l’esprit afin de vous concentrer sur la qualité des données (en savoir plus sur la conception). Toutes les bibliothèques Silencer sont sélectionnées par rapport aux dernières bases de données et ressources disponibles pour le contenu à jour. La bibliothèque est fournie avec des informations complètes sur les séquences de siARN, ainsi que le symbole de chaque gène ciblé et exon, le nom complet, les alias, le numéro RefSeq et l’ID de locus, plus les résultats de toutes les expériences de validation effectuées à l’aide des siARN inclus fourni. Veuillez nous contacter pour obtenir la liste complète des cibles.
Les bibliothèques d’ARNsi Silencer vous permettent de sélectionner efficacement et de maximiser la sortie de données
Les ARNsi Ambion Silencer sont conçus avec la puissance à l’esprit pour vous aider à assurer l’extinction des gènes à des concentrations minimales. Cela permet non seulement d’assurer moins de potentiel pour les effets hors cible et les données de faux positifs, mais aussi de minimiser les résultats faux négatifs de la sélection de siARN. La bibliothèque de siARN de cibles de médicaments humains Silencer contient 0,25 nmol de chaque siARN, ce qui suffit pour 100 transfections (à 25 nM de siARN, volume de transfection de 100 µl).
Flexibilité pour répondre à vos besoins en matière de flux de travail
Thermo Fisher Scientific offre une liste complète de bibliothèques de siARN prédéfinies ou personnalisées aux gènes d’humains, de souris ou de rats avec 1, 2 ou 5 nmol de chaque siARN ou de plus grandes tailles. Pour obtenir une liste complète des gènes, des informations supplémentaires ou pour discuter de votre recherche avec l’un de nos experts techniques, contactez votre responsable de compte local ou envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante : RNAilibraries@lifetech.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 23,745 ARNsi totaux ciblant 7915 gènes mis en plaque sur 96 plaques à puits (270 plaques)
Contenu et stockage 23 745 siARN au total ciblant 7915 gènes repiqués sur des plaques de 96 puits (270 plaques)
Stocker à -20°C ou moins dans un congélateur sans dégivrage automatique.
Format Plaque 96 puits
RNAi Type siARN
Espèces Humaine
Type d’échantillon ADN
À utiliser avec (application) ARNi
Gamme de produits Silencer
Type de produit Bibliothèque d’ARNsi
Pureté Étalon
Quantité 1 jeu
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace