Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Drug Transporter siRNA Library
Code produit 15671862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 nmol
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15671862 5 nmol 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15671862 Supplier Invitrogen™ Supplier No. A30135
 Article restreint
Expédition estimée: 18-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Transporter proteins play a key role in pharmacology, affecting how molecules are moved across cellular membranes.
Les protéines de transport jouent un rôle clé en pharmacologie, affectant ainsi la façon dont les molécules sont déplacées à travers les membranes cellulaires. La bibliothèque de siARN de transporteurs de médicaments humains Silencer™ comprend des gènes importants pour l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’excrétion de nombreux médicaments. La bibliothèque de siARN de transporteurs de médicaments humains Silencer contient 297 siARN Ambion™ Silencer ciblant 99 gènes pour effectuer des sélections d’ARNi contre des transporteurs de médicaments. La bibliothèque est conçue à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, comme la base de données RefSeq de NCBI et des renvois à la base de données du consortium Gene Ontology (GO) et / ou au Comité HUGO de nomenclature du gène (HGNC). Grâce à la technologie Ambion Silencer basée sur une bio-informatique rigoureuse pour permettre une spécificité cible élevée et une puissance des siARN, la bibliothèque de siARN de transporteurs de médicaments humains Silencer est une solution idéale pour une sélection ciblée et économique d’ARNi contre les protéines transporteuses de médicaments pharmaceutiques.
• Complet : accélérez vos sélections fonctionnelles d’ARNi de transporteurs de médicaments avec une bibliothèque de siARN de transporteurs de médicaments humains pré-définie et prête à l’expédition Silencer
• Fiable : augmentez la précision de la sélection cible avec trois siARN individuels par cible génétique Efficace : réduisez les impacts cibles à de faibles concentrations grâce à une conception éprouvée de siARN Silencer
• Pratique : réduisez la déconvolution des données et accélérez la validation des cibles grâce à notre format à grille
• Personnalisable : choisissez la meilleure option pour vos exigences de flux de travail, notamment les échelles de siARN supplémentaires et les formats regroupés
Pourquoi utiliser la bibliothèque de siARN de transporteurs de médicaments humains Silencer ?
Avec une sélection bio-informatique soigneuse de cibles génétiques, les siARN Silencer sont optimisés pour la conception et la synthèse de haute qualité avec un silençage garanti (en savoir plus sur la garantie). La bibliothèque de siARN de transporteurs de médicaments humains Silencer contient nos siARN pré-conçus et, lorsqu’ils sont disponibles, validés et générés avec un maximum de puissance et de spécificité à l’esprit afin de vous concentrer sur la qualité des données (en savoir plus sur la conception). Toutes les bibliothèques Silencer sont sélectionnées par rapport aux dernières bases de données et ressources disponibles pour le contenu à jour. La bibliothèque est fournie avec des informations complètes sur les séquences de siARN, ainsi que le symbole de chaque gène ciblé et exon, le nom complet, les alias, le numéro RefSeq et l’ID de locus, plus les résultats de toutes les expériences de validation effectuées à l’aide des siARN inclus fourni. Veuillez nous contacter pour obtenir la liste complète des cibles.
Les bibliothèques d’ARNsi Silencer vous permettent de sélectionner efficacement et de maximiser la sortie de données
Les ARNsi Ambion Silencer sont conçus avec la puissance à l’esprit pour vous aider à assurer l’extinction des gènes à des concentrations minimales. Ceci permet non seulement d’assurer moins de potentiel pour les effets hors cible et les données de faux positifs, mais aussi de minimiser les faux négatifs de la sélection siARN. La bibliothèque de siARN de transporteurs de médicaments humains Silencer contient 0,25 nmol de chaque siARN, ce qui suffit pour 100 transfections (à 25 nM de siARN, volume de transfection de 100 µl).
Flexibilité pour répondre à vos besoins en matière de flux de travail
Thermo Fisher Scientific offre une liste complète de bibliothèques de siARN prédéfinies ou personnalisées aux gènes d’humains, de souris ou de rats avec 1, 2 ou 5 nmol de chaque siARN ou de plus grandes tailles. Pour obtenir une liste complète des gènes, des informations supplémentaires ou pour discuter de votre recherche avec l’un de nos experts techniques, contactez votre responsable de compte local ou envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante : RNAilibraries@lifetech.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description 297 ARNic totaux ciblant 99 gènes plaqués sur 96 plaques à puits (6 plaques)
Contenu et stockage 297 ARNsi au total ciblant 99 gènes repiqués sur des plaques de 96 puits (6 plaques)
Stocker à -20°C ou moins dans un congélateur sans dégivrage automatique.
Format Plaque 96 puits
RNAi Type siARN
Espèces Humaine
Type d’échantillon ARN
À utiliser avec (application) ARNi
Gamme de produits Silencer
Type de produit Bibliothèque d’ARNsi
Pureté Étalon
Quantité 5 nmol
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace