Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Ion Channel siRNA Library
Description
Ion channels are key components in a multitude of biological processes, including rapid changes in muscle cell contractions, epithelial transport of nutrients and ions, T cell activation and pancreatic beta-cell insulin release. They are therefore a frequent target for drug discovery. The Silencer™ Human Ion Channel siRNA Library contains 1,011 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 337 genes. The library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to ensure high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Ion Channel siRNA Library is an ideal solution for focused and cost-effective RNAi screening against ion channel gene knockdown studies.
• Complet : découverte de gènes fonctionnelle et rapide avec une bibliothèque de siARN de canaux ioniques humains pré-définie Silencer
• Fiable : augmentez la précision de la sélection cible avec trois siARN individuels par cible génétique
• Efficace : réduisez les impacts cibles à de faibles concentrations grâce à une conception éprouvée de siARN Silencer
• Pratique : réduisez la déconvolution des données et accélérez la validation des cibles grâce à notre format à grille
• Personnalisable : choisissez la meilleure option pour vos exigences de flux de travail, notamment les échelles de siARN supplémentaires et les formats regroupés
Pourquoi utiliser la bibliothèque de siARN de canaux ioniques humains Silencer ?
Avec une sélection bio-informatique soigneuse de cibles génétiques, les siARN Silencer sont optimisés pour la conception et la synthèse de haute qualité avec un silençage garanti (en savoir plus sur la garantie). La bibliothèque de siARN de canaux ioniques humains Silencer contient nos siARN pré-conçus et, lorsqu’ils sont disponibles, validés et générés avec un maximum de puissance et de spécificité à l’esprit afin de vous concentrer sur les données (en savoir plus sur la conception). Toutes les bibliothèques Silencer sont sélectionnées par rapport aux dernières bases de données et ressources disponibles pour le contenu à jour. La bibliothèque est fournie avec des informations complètes sur les séquences de siARN, ainsi que le symbole de chaque gène ciblé et exon, le nom complet, les alias, le numéro RefSeq et l’ID de locus, plus les résultats de toutes les expériences de validation effectuées à l’aide des siARN inclus fourni. Veuillez nous contacter pour obtenir la liste complète des cibles.
Les bibliothèques d’ARNsi Silencer vous permettent de sélectionner efficacement et de maximiser la sortie de données
Les ARNsi Ambion Silencer sont conçus avec la puissance à l’esprit pour vous aider à assurer l’extinction des gènes à des concentrations minimales. Ceci permet non seulement d’assurer moins de potentiel pour les effets hors cible et les données de faux positifs, mais aussi de minimiser les faux négatifs de la sélection siARN. La bibliothèque de siARN de canaux ioniques humains Silencer contient 0,25 nmol de chaque siARN, ce qui suffit pour 100 transfections (à 25 nM de siARN, volume de transfection de 100 µl).
Flexibilité pour répondre à vos besoins en matière de flux de travail
Thermo Fisher Scientific offre une liste complète de bibliothèques de siARN prédéfinies ou personnalisées aux gènes d’humains, de souris ou de rats avec 1, 2 ou 5 nmol de chaque siARN ou de plus grandes tailles. Pour obtenir une liste complète des gènes, des informations supplémentaires ou discuter de votre recherche avec un de nos experts techniques, contactez votre responsable de compte local ou envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante : RNAilibraries@lifetech.com.
Spécification
Spécification
| Description | 1011 ARNic totaux ciblant 337 gènes plaqués sur 96 plaques à puits (12 plaques) |
| Contenu et stockage | 1 011 ARNsi au total ciblant 337 gènes repiqués sur des plaques de 96 puits (12 plaques) Stocker à -20°C ou moins dans un congélateur sans dégivrage automatique. |
| Format | Plaque 96 puits |
| RNAi Type | siARN |
| Espèces | Humaine |
| À utiliser avec (application) | ARNi |
| Gamme de produits | Silencer |
| Type de produit | Bibliothèque d’ARNsi |
| Pureté | Étalon |
| Quantité | 1 jeu |
| Afficher plus |