Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Kinase siRNA Library
Description
Given their importance in cell signaling and many other biological pathways, kinases have become key drug targets. The Silencer™ Human Kinase siRNA Library contains 2127 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 709 human kinase genes for performing RNAi screens against the kinome. This siRNA library is designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) as well as additional resources, such as the KinBase database. Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Kinase siRNA Library allows accurate yet cost-effective RNAi screening for kinase signaling pathways.
• Complet : découverte de gènes fonctionnelle et rapide avec une bibliothèque de siARN de kinase humaine pré-définie Silencer
• Fiable : augmentez la précision de la sélection cible avec trois siARN individuels par cible génétique
• Efficace : réduisez les impacts cibles à de faibles concentrations grâce à une conception éprouvée de siARN Silencer
• Pratique : réduisez la déconvolution des données et accélérez la validation des cibles grâce à notre format à grille
• Personnalisable : choisissez la meilleure option disponible pour vos exigences de flux de travail, notamment les échelles de siARN supplémentaires et les formats regroupés
Pourquoi utiliser la bibliothèque de siARN de kinase humaine Silencer ?
Les siARN Silencer sont optimisés pour la conception et la synthèse de haute qualité avec un silençage garanti (en savoir plus sur la garantie). La bibliothèque de siARN de kinase humaine Silencer contient nos siARN pré-conçus et, lorsqu’ils sont disponibles, validés et générés avec puissance et spécificité à l’esprit afin de vous concentrer sur la qualité des données (en savoir plus sur la conception). Cette bibliothèque est sélectionnée par rapport aux dernières bases de données et ressources disponibles pour le contenu à jour. La bibliothèque est fournie avec des informations complètes sur les séquences de siARN, ainsi que le symbole de chaque gène ciblé et exon, le nom complet, les alias, le numéro RefSeq et l’ID de locus, plus les résultats de toutes les expériences de validation effectuées à l’aide des siARN inclus fourni. Veuillez nous contacter pour obtenir la liste complète des cibles.
Les bibliothèques de siARN Silencer vous permettent de sélectionner efficacement et de maximiser la sortie de données.
Les siARN Ambion Silencer sont conçus avec la puissance à l’esprit pour vous aider à assurer l’inhibition des gènes à des concentrations minimales. Ceci permet non seulement d’assurer moins de potentiel pour les effets hors cible et les données de faux positifs, mais aussi de minimiser les faux négatifs de la sélection siARN. La bibliothèque de siARN de kinase humaine Silencer contient 0,25 nmol de chaque siARN, ce qui suffit pour 100 transfections (à 25 nM de siARN, volume de transfection de 100 µl).
Flexibilité pour répondre à vos besoins en matière de flux de travail
Thermo Fisher Scientific offre une liste complète de bibliothèques de siARN prédéfinies ou personnalisées aux gènes d’humains, de souris ou de rats avec 1, 2 ou 5 nmol de chaque siARN ou de plus grandes tailles. Pour obtenir une liste complète des gènes, des informations supplémentaires ou discuter de votre recherche avec un de nos experts techniques, contactez votre responsable de compte local ou envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante : RNAilibraries@lifetech.com.
Spécification
Spécification
| Description | 2127 ARNic totaux ciblant 709 gènes plaqués sur 96 plaques à puits (27 plaques) |
| Contenu et stockage | 2 127 ARNsi au total ciblant 709 gènes repiqués sur des plaques de 96 puits (27 plaques) Stocker à -20°C ou moins dans un congélateur sans dégivrage automatique. |
| Format | Plaque 96 puits |
| RNAi Type | siARN |
| Espèces | Humaine |
| À utiliser avec (application) | ARNi |
| Gamme de produits | Silencer |
| Type de produit | Bibliothèque d’ARNsi |
| Pureté | Étalon |
| Quantité | 1 jeu |
| Afficher plus |