Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Phosphatase siRNA Library
Code produit 15691842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 jeu
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15691842 1 jeu 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15691842 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A30080
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Phosphatases are important regulators of biological pathways and cell signaling cascades.
Phosphatases are important regulators of biological pathways and cell signaling cascades. The Silencer™ Human Phosphatase siRNA Library contains 894 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 298 human phosphatase genes . This library is designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Phosphatase siRNA Library allows accurate yet cost-effective RNAi functional screening against phosphatase gene classes. This library may be utilized alone or as a companion to the Silencer Human Kinase siRNA Library (Cat. No. A30079), enabling more detailed studies of biological pathways.
Les phosphatases sont des régulateurs importants des voies biologiques et des cascades de signalisation cellulaire. La bibliothèque de siARN de phosphatase humaine Silencer™ contient 894 siARN Ambion™ Silencer ciblant 298 gènes de phosphatase humaine. Cette bibliothèque est conçue à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, comme la base de données RefSeq de NCBI et des renvois à la base de données du consortium Gene Ontology (GO) et / ou au Comité HUGO de nomenclature du gène (HGNC). Grâce à la technologie Ambion Silencer basée sur une bio-informatique rigoureuse pour permettre une spécificité cible élevée et une puissance des siARN, la bibliothèque de siARN de phosphatase humaine Silencer permet une sélection fonctionnelle précise et économique d’ARNi contre les classes de gènes de phosphatase. Cette bibliothèque peut être utilisée seule ou en complément à de la bibliothèque de siARN de phosphatase humaine Silencer, qui permet des études plus détaillées des voies biologiques.
• Efficace : découverte de gènes fonctionnelle et rapide avec une bibliothèque de siARN de phosphatase humaine pré-définie Silencer
• Fiable : augmentez la précision de la sélection cible avec trois siARN individuels par cible génétique
• Efficace : réduisez les impacts cibles à de faibles concentrations grâce à une conception éprouvée de siARN Silencer
• Pratique : réduisez la déconvolution des données et accélérez la validation des cibles grâce à notre format à grille
• Personnalisable : choisissez la meilleure option pour vos exigences de flux de travail, notamment les échelles de siARN supplémentaires et les formats regroupés
Pourquoi utiliser la bibliothèque de siARN de phosphatase humaine Silencer ?
Les siARN Silencer sont optimisés pour la conception et la synthèse de haute qualité avec un silençage garanti (en savoir plus sur la garantie). La bibliothèque de siARN de phosphatase humaine Silencer contient nos siARN pré-conçus et, lorsqu’ils sont disponibles, validés et générés avec un maximum de puissance et de spécificité à l’esprit afin de vous concentrer sur la qualité des données (en savoir plus sur la conception). Cette bibliothèque est sélectionnée par rapport aux dernières bases de données et ressources disponibles pour le contenu à jour. La bibliothèque est fournie avec des informations complètes sur les séquences d’ARNsi, ainsi que le symbole de chaque gène ciblé et exon, le nom complet, les alias, le numéro RefSeq et l’ID de locus , plus les résultats de toutes les expériences de validation effectuées à l’aide des ARNsi inclus fourni. Veuillez nous contacter pour obtenir la liste complète des cibles.
Les bibliothèques d’ARNsi Silencer vous permettent de sélectionner efficacement et de maximiser la sortie de données
Les ARNsi Ambion Silencer sont conçus avec la puissance à l’esprit pour vous aider à assurer l’extinction des gènes à des concentrations minimales. Cela permet non seulement d’assurer moins de potentiel pour les effets hors cible et les données de faux positifs, mais aussi de minimiser les résultats faux négatifs de la sélection de siARN. La bibliothèque de siARN de phosphatase humaine Silencer contient 0,25 nmol de chaque siARN, ce qui suffit pour 100 transfections (à 25 nM de siARN, volume de transfection de 100 µl).
Flexibilité pour répondre à vos besoins en matière de flux de travail
Thermo Fisher Scientific offre une liste complète de bibliothèques de siARN prédéfinies ou personnalisées aux gènes d’humains, de souris ou de rats avec 1, 2 ou 5 nmol de chaque siARN ou de plus grandes tailles. Pour obtenir une liste complète des gènes, des informations supplémentaires ou discuter de votre recherche avec un de nos experts techniques, contactez votre responsable de compte local ou envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante : RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 894 ARNic totaux ciblant 298 gènes plaqués sur 96 plaques à puits (12 plaques)
Contenu et stockage 894 ARNsi au total ciblant 298 gènes repiqués sur des plaques de 96 puits (12 plaques)
Stocker à -20°C ou moins dans un congélateur sans dégivrage automatique.
Format Plaque 96 puits
RNAi Type siARN
Espèces Humaine
À utiliser avec (application) ARNi
Gamme de produits Silencer
Type de produit Bibliothèque d’ARNsi
Pureté Étalon
Quantité 1 jeu
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace