Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Transcription Factor siRNA Library
Produktkod. 15671852
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
1 jeu
Förpackningsstorlek:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité Förpackningsstorlek
15671852 1 jeu 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15671852 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A30088
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Transcription factors are fast becoming promising drug targets, as they bind to and regulate the transcription of genes.
Transcription factors are fast becoming promising drug targets, as they bind to and regulate the transcription of genes. The Silencer Human Transcription Factor siRNA Library targets genes expressing proteins that bind DNA in a sequence-specific manner to control the rate of transcription of genetic information from DNA to messenger RNA. The Silencer™ Human Transcription Factor siRNA Library contains a total of 5583 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 1861 genes. The library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to ensure high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Transcription Factor siRNA Library is an ideal solution for focused and cost-effective transcription factor RNAi screening.
Les facteurs de transcription deviennent rapidement des cibles thérapeutiques prometteuses, car ils se lient aux gènes et régulent leur transcription. La bibliothèque de siARN de facteurs de transcription humains Silencer cible les gènes exprimant des protéines qui lient l’ADN selon la séquence pour contrôler le taux de transcription de l’information génétique de l’ADN à l’ARN messager. La bibliothèque de siARN de facteurs de transcription humains Silencer™ contient un total de 5 583 siARN Ambion™ Silencer ciblant 1 861 gènes. La bibliothèque est conçue à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, comme la base de données RefSeq de NCBI et des renvois à la base de données du consortium Gene Ontology (GO) et / ou au Comité HUGO de nomenclature du gène (HGNC). Grâce à la technologie Ambion Silencer basée sur une bio-informatique rigoureuse pour garantir une spécificité cible élevée et une puissance des siARN, la bibliothèque de siARN de facteurs de transcription humains Silencer est une solution d’analyse des ARNi idéale pour une sélection ciblée et économique de siARN de facteurs de transcription humains.
• Complet : accélérez la découverte de la régulation des facteurs de transcription de l’expression génétique avec une bibliothèque de siARN de facteurs de transcription humains pré-définie Silencer
• Fiable : augmentez la précision de la sélection cible avec trois siARN individuels par cible génétique Efficace : réduisez les impacts cibles à de faibles concentrations grâce à une conception éprouvée de siARN Silencer
• Pratique : réduisez la déconvolution des données et accélérez la validation des cibles grâce à notre format à grille
• Personnalisable : choisissez la meilleure option pour vos exigences de flux de travail, notamment les échelles de siARN supplémentaires et les formats regroupés
Pourquoi utiliser la bibliothèque de siARN de facteurs de transcription humains Silencer ?
Avec une sélection bio-informatique soigneuse de cibles génétiques, les siARN Silencer sont optimisés pour la conception et la synthèse de haute qualité avec un silençage garanti (en savoir plus sur la garantie). La bibliothèque de siARN de facteurs de transcription humains Silencer contient nos siARN pré-conçus et, lorsqu’ils sont disponibles, validés et générés avec un maximum de puissance et de spécificité à l’esprit afin de vous concentrer sur la qualité des données (en savoir plus sur la conception). Toutes les bibliothèques Silencer sont sélectionnées par rapport aux dernières bases de données et ressources disponibles pour le contenu à jour. La bibliothèque est fournie avec des informations complètes sur les séquences de siARN, ainsi que le symbole de chaque gène ciblé et exon, le nom complet, les alias, le numéro RefSeq et l’ID de locus, plus les résultats de toutes les expériences de validation effectuées à l’aide des siARN inclus fourni. Veuillez nous contacter pour obtenir la liste complète des cibles.
Les bibliothèques d’ARNsi Silencer vous permettent de sélectionner efficacement et de maximiser la sortie de données
Les ARNsi Ambion Silencer sont conçus avec la puissance à l’esprit pour vous aider à assurer l’extinction des gènes à des concentrations minimales. Ceci permet non seulement d’assurer moins de potentiel pour les effets hors cible et les données de faux positifs, mais aussi de minimiser les faux négatifs de la sélection siARN. La bibliothèque de siARN de facteurs de transcription humains Silencer contient 0,25 nmol de chaque siARN, ce qui suffit pour 100 transfections (à 25 nM de siARN, volume de transfection de 100 µl).
Flexibilité pour répondre à vos besoins en matière de flux de travail
Thermo Fisher Scientific offre une liste complète de bibliothèques de siARN prédéfinies ou personnalisées aux gènes d’humains, de souris ou de rats avec 1, 2 ou 5 nmol de chaque siARN ou de plus grandes tailles. Pour obtenir une liste complète des gènes, des informations supplémentaires ou pour discuter de votre recherche avec l’un de nos experts techniques, contactez votre responsable de compte local ou envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante : RNAilibraries@lifetech.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Description 5583 ARNic totaux ciblant 1861 gènes plaqués sur 96 plaques à puits (66 plaques)
Contenu et stockage 5 583 ARNsi au total ciblant 1 861 gènes repiqués sur des plaques de 96 puits (66 plaques)
Stocker à -20°C ou moins dans un congélateur sans dégivrage automatique.
Format Plaque 96 puits
RNAi Type siARN
Espèces Humaine
À utiliser avec (application) ARNi
Gamme de produits Silencer
Type de produit Bibliothèque d’ARNsi
Pureté Étalon
Quantité 1 jeu
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace
Visa mer Visa mindre
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.