Learn More
Invitrogen™ Silencer™ KIF11 (Eg5) siRNA (human, mouse, rat)
Code produit 10701937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10701937 5 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10701937 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM4639
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
siARN Silencer™ KIF11 (Eg5) (humain, souris et rat)
Invitrogen™ Silencer™ KIF11 (Eg5) Positive Control siRNA (humain, souris et rat) est idéal pour développer et optimiser des expériences utilisant les siARN. 5 nmol sont fournies, avec un tube supplémentaire de siARN de contrôle négatif 2 nmol.
  • Contrôles d’ARNsi validés pour l’optimisation des expériences utilisant les ARNsi
  • Les ARNsi de contrôle spécifique aux gènes fournis avec des contrôles négatifs brouillés
  • Testé fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
  • Les ARNsi de contrôle purifié, duplexé et prêt à l’emploi HPLC Silencer™ sont des 21-mères non modifiés ; ils sont conçus pour être utilisés avec les ARNsi Silencer™, les ARNsi BLOCK-iT™ et d’autres ARNsi 21-mères non modifiés. Si vous utilisez d’autres produits siARN, tels que l’Invitrogen™ Silencer™ Sélectionnez siRNA ou STEALTH RNAi™, nous vous recommandons l’utilisation des siARN de contrôle conçus pour ces siARN pour des résultats expérimentaux plus fiables.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Conserver à ou en dessous de -20°C. Ne pas stocker pas dans un congélateur à dégivrage automatique.
    Type de contrôle Contrôle positif
    RNAi Type siARN
    Espèces Humain, souris, rat
    À utiliser avec (application) Transfection, ARNi
    Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
    Gamme de produits Silencer, Ambion
    Type de produit ARNsi
    Pureté HPLC
    Quantité 5 nmol
    Conditions d’expédition Glace carbonique
    Target KIF11