Learn More
Invitrogen™ ARNic de contrôle négatif Silencer™ nº 1
Product Code. 10095994
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
40 nmol
5 nmol
5 x 40 nmol
missing translation for 'unitSize':
1 pièce
5nmol
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
10095994 5 nmol 5nmol
10793457 40 nmol 1 pièce
10320945 5 x 40 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10095994 missing translation for 'mfr' Invitrogen™ missing translation for 'supplierNo' AM4611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00€
    278.65€ / 5nmol
    Économisez 8.35€
    2% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pas de similarité de séquence significative avec les séquences de gènes de souris, de rat ou d’humain
Silencer Negative Control No. 1 siRNA is a bioinformatically designed, non-targeting siRNA used as a negative control siRNA. It distinguishes specific effects of siRNA-mediated gene silencing from non-specific procedural effects, ensuring minimal off-target effects and providing a reliable baseline for comparison. Validated through extensive testing, it has minimal impact on gene expression, cell proliferation, viability, and morphology, making it essential for accurate results in human, mouse, and rat cells.
  • L’ARNic n° 1 de contrôle négatif Ambion™ Silencer™ ne possède pas de similarité de séquence significative avec les séquences de gènes de souris, de rat ou d’humain
  • Le contrôle a également été testé dans des analyses à base de cellules et il a été prouvé qu’il n’avait aucun effet significatif sur la prolifération, la viabilité ou la morphologie cellulaire
  • Validé pour utilisation dans des cellules d’humain, de souris et de rat
  • Purifié par HPLC, duplexé et prêt à l’emploi
  • Les ARNic de contrôle négatif sont essentiels pour déterminer l’efficacité de transfection et contrôler les effets de l’apport d’ARNic
  • Dans les applications d’analyse d’ARNic, les ARNic de contrôle négatif sont également essentiels pour définir le seuil à atteindre qui détermine si un ARNic est considéré comme ayant un effet positif, négatif ou neutre lors d’un dosage particulier
  • Conserver à une température inférieure ou égale à -20°C dans un congélateur sans dégivrage automatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Conserver à ou en dessous de -20°C. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique.
Type de contrôle Contrôle négatif
RNAi Type siARN
Espèces Humain, souris, rat
À utiliser avec (application) Transfection, ARNi
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Gamme de produits Silencer, Ambion
Type de produit ARNsi
Pureté HPLC
Quantité 5 nmol
Conditions d’expédition Glace carbonique