Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Negative Control No. 2 siRNA
Product Code. 10127774
Change view
Click to view available options
Quantité:
40 nmol
5 nmol
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10127774 5 nmol 1 pièce
10554255 40 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10127774 Supplier Invitrogen™ Supplier No. AM4613
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
ARNsi de contrôle négatif nº2 Silencer™
L’ARNsi de contrôle négatif #2 Invitrogen™ Silencer™ ne possède pas de similarité de séquence significative avec les séquences de gènes de souris, de rat ou d’humain. Le contrôle a également été testé dans des analyses à base de cellules et il a été prouvé qu’il n’avait aucun effet significatif sur la prolifération, la viabilité ou la morphologie cellulaire.
  • Non ciblant avec une similarité de séquence limitée aux gènes connus
  • Validé pour utilisation dans des cellules d’humain, de souris et de rat
  • Fonctionnellement prouvé comme ayant des effets minimaux sur la prolifération et la viabilité cellulaires
  • Purifié par HPLC, duplexé et prêt à l’emploi
Les ARNsi de contrôle négatif sont essentiels pour déterminer l’efficacité de transfection et contrôler les effets de l’apport d’ARNsi. Dans les applications d’analyse d’ARNsi, les ARNsi de contrôle négatif sont également essentiels pour définir le seuil à “atteindre“ qui détermine si un des ARNsi est considéré comme ayant un effet positif, négatif ou neutre lors d’un test particulier.
Produit accessoire : Panel de contrôle de criblage de ARNsi Silencer™ (n° cat. AM4640)
Le panel de contrôle de criblage d’ARNsi Silencer™ comprend sept ARNsi de contrôle négatif et convient aux chercheurs qui effectuent des criblages de ARNsi qui utilisent des centaines ou des milliers d’ARNsi par expérience. Les ARNsi de contrôle négatif pouvant avoir des effets non désirés lors d’un essai particulier, un ARNsi de contrôle négatif doit être choisi avec soin. Le paneau de contrôle pour l’analyse d’ARNsi Silencer™ simplifie ce processus. Comme avantage supplémentaire, un ARNsi de contrôle positif pour le KIF11 humain, de souris et de rat (Eg5) est compris dans le panneau. L’inactivation de KIF11, qui encode une protéine motrice de la famille des kinésines, entraîne l’arrêt mitotique. Les ARNsi de contrôle Silencer™ sont des 21-mères non modifiés ; ils sont conçus pour être utilisés avec les ARNsi Silencer™, les ARNsi BLOCK-iT™ et d’autres ARNsi 21-mères non modifiés. Si vous utilisez d’autres produits ARNsi, tels que l’Invitrogen™ Silencer™ Sélectionnez ARNsi ou STEALTH RNAi™, nous recommandons que vous utilisiez des ARNsi de contrôle conçus pour une utilisation avec ces ARNsi pour des résultats expérimentaux plus fiables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Conserver à ou en dessous de -20°C. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique.
Type de contrôle Contrôle négatif
RNAi Type siARN
Espèces Humain, souris, rat
À utiliser avec (application) Transfection, ARNi
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Gamme de produits Silencer, Ambion
Type de produit ARNsi
Pureté HPLC
Quantité 5 nmol
Conditions d’expédition Glace carbonique