Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Negative Control No. 2 siRNA
Description
L’ARNsi de contrôle négatif #2 Invitrogen™ Silencer™ ne possède pas de similarité de séquence significative avec les séquences de gènes de souris, de rat ou d’humain. Le contrôle a également été testé dans des analyses à base de cellules et il a été prouvé qu’il n’avait aucun effet significatif sur la prolifération, la viabilité ou la morphologie cellulaire.
Produit accessoire : Panel de contrôle de criblage de ARNsi Silencer™ (n° cat. AM4640)
Le panel de contrôle de criblage d’ARNsi Silencer™ comprend sept ARNsi de contrôle négatif et convient aux chercheurs qui effectuent des criblages de ARNsi qui utilisent des centaines ou des milliers d’ARNsi par expérience. Les ARNsi de contrôle négatif pouvant avoir des effets non désirés lors d’un essai particulier, un ARNsi de contrôle négatif doit être choisi avec soin. Le paneau de contrôle pour l’analyse d’ARNsi Silencer™ simplifie ce processus. Comme avantage supplémentaire, un ARNsi de contrôle positif pour le KIF11 humain, de souris et de rat (Eg5) est compris dans le panneau. L’inactivation de KIF11, qui encode une protéine motrice de la famille des kinésines, entraîne l’arrêt mitotique. Les ARNsi de contrôle Silencer™ sont des 21-mères non modifiés ; ils sont conçus pour être utilisés avec les ARNsi Silencer™, les ARNsi BLOCK-iT™ et d’autres ARNsi 21-mères non modifiés. Si vous utilisez d’autres produits ARNsi, tels que l’Invitrogen™ Silencer™ Sélectionnez ARNsi ou STEALTH RNAi™, nous recommandons que vous utilisiez des ARNsi de contrôle conçus pour une utilisation avec ces ARNsi pour des résultats expérimentaux plus fiables.
- Non ciblant avec une similarité de séquence limitée aux gènes connus
- Validé pour utilisation dans des cellules d’humain, de souris et de rat
- Fonctionnellement prouvé comme ayant des effets minimaux sur la prolifération et la viabilité cellulaires
- Purifié par HPLC, duplexé et prêt à l’emploi
Produit accessoire : Panel de contrôle de criblage de ARNsi Silencer™ (n° cat. AM4640)
Le panel de contrôle de criblage d’ARNsi Silencer™ comprend sept ARNsi de contrôle négatif et convient aux chercheurs qui effectuent des criblages de ARNsi qui utilisent des centaines ou des milliers d’ARNsi par expérience. Les ARNsi de contrôle négatif pouvant avoir des effets non désirés lors d’un essai particulier, un ARNsi de contrôle négatif doit être choisi avec soin. Le paneau de contrôle pour l’analyse d’ARNsi Silencer™ simplifie ce processus. Comme avantage supplémentaire, un ARNsi de contrôle positif pour le KIF11 humain, de souris et de rat (Eg5) est compris dans le panneau. L’inactivation de KIF11, qui encode une protéine motrice de la famille des kinésines, entraîne l’arrêt mitotique. Les ARNsi de contrôle Silencer™ sont des 21-mères non modifiés ; ils sont conçus pour être utilisés avec les ARNsi Silencer™, les ARNsi BLOCK-iT™ et d’autres ARNsi 21-mères non modifiés. Si vous utilisez d’autres produits ARNsi, tels que l’Invitrogen™ Silencer™ Sélectionnez ARNsi ou STEALTH RNAi™, nous recommandons que vous utilisiez des ARNsi de contrôle conçus pour une utilisation avec ces ARNsi pour des résultats expérimentaux plus fiables.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | L’ARNsi est fourni sous forme sèche dans un tube unique, avec de l’eau exempte de nucléase pour la remise en suspension, et doit être conservé à –20°C. |
| Type de contrôle | Contrôle négatif |
| RNAi Type | siARN |
| Espèces | Humain, souris, rat |
| À utiliser avec (application) | Transfection, ARNi |
| Marqueur ou colorant | Non conjugué(e) |
| Gamme de produits | Silencer, Ambion |
| Type de produit | ARNsi |
| Pureté | HPLC |
| Quantité | 40 nmol |
| Afficher plus |