Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Negative Control No. 3 siRNA
Description
Le siARN de contrôle négatif n°3 Invitrogen™ Silencer™ ne présente pas de similarité de séquence significative avec les séquences de gènes de souris, de rat ou d’humain. Le contrôle a également été testé par des analyses à base de cellules et il a été prouvé qu’il n’avait aucun effet significatif sur la prolifération, la viabilité ou la morphologie cellulaire. 5 nmol sont fournis.
Non ciblant avec une similarité de séquence limitée aux gènes connus
Validé pour utilisation dans des cellules d’humain, de souris et de rat
Fonctionnellement prouvé comme ayant des effets minimaux sur la prolifération et la viabilité cellulaires
HPLC purifié, duplexé et prêt à l’emploi
Les ARNsi de contrôle négatif sont essentiels pour déterminer l’efficacité de transfection et contrôler les effets de l’apport de ARNsi. Dans les applications d’analyse d’ARNsi, les ARNsi de contrôle négatif sont également essentiels pour définir le seuil à “atteindre” qui détermine si un des ARNsi est considéré comme ayant un effet positif, négatif ou neutre lors d’un test particulier.
Produit accessoire : Panel de contrôle pour l’analyse de siARN Silencer™ (réf. AM4640)
Le panel de contrôle pour l’analyse de siARN Silencer™ comprend sept siARN de contrôle négatif et convient aux chercheurs qui effectuent des analyses de siARN utilisant des centaines ou des milliers de siARN par expérience. Parce que les siARN de contrôle négatif peuvent avoir des effets non souhaités lors d’un essai particulier, un siARN de contrôle négatif doit être choisi avec soin. Le panel de contrôle pour l’analyse de siARN Silencer™ simplifie ce processus. Comme avantage supplémentaire, un siARN de contrôle positif pour le KIF11 de l’humain, de la souris et du rat (Eg5) est compris dans le panel. L’inactivation de KIF11, qui encode une protéine motrice de la famille des kinésines, entraîne l’arrêt mitotique. Les siARN de contrôle Silencer™ sont des 21-mères non modifiés ; ils sont conçus pour les siARN Silencer™, les siARN BLOCK-iT™ et d’autres siARN 21-mères non modifiés. Si vous utilisez d’autres produits siARN, tels que l’Invitrogen™ Silencer™ Sélectionnez siRNA ou STEALTH RNAi™, nous vous recommandons l’utilisation des siARN de contrôle conçus pour ces siARN pour des résultats expérimentaux plus fiables.
Les ARNsi de contrôle négatif sont essentiels pour déterminer l’efficacité de transfection et contrôler les effets de l’apport de ARNsi. Dans les applications d’analyse d’ARNsi, les ARNsi de contrôle négatif sont également essentiels pour définir le seuil à “atteindre” qui détermine si un des ARNsi est considéré comme ayant un effet positif, négatif ou neutre lors d’un test particulier.
Produit accessoire : Panel de contrôle pour l’analyse de siARN Silencer™ (réf. AM4640)
Le panel de contrôle pour l’analyse de siARN Silencer™ comprend sept siARN de contrôle négatif et convient aux chercheurs qui effectuent des analyses de siARN utilisant des centaines ou des milliers de siARN par expérience. Parce que les siARN de contrôle négatif peuvent avoir des effets non souhaités lors d’un essai particulier, un siARN de contrôle négatif doit être choisi avec soin. Le panel de contrôle pour l’analyse de siARN Silencer™ simplifie ce processus. Comme avantage supplémentaire, un siARN de contrôle positif pour le KIF11 de l’humain, de la souris et du rat (Eg5) est compris dans le panel. L’inactivation de KIF11, qui encode une protéine motrice de la famille des kinésines, entraîne l’arrêt mitotique. Les siARN de contrôle Silencer™ sont des 21-mères non modifiés ; ils sont conçus pour les siARN Silencer™, les siARN BLOCK-iT™ et d’autres siARN 21-mères non modifiés. Si vous utilisez d’autres produits siARN, tels que l’Invitrogen™ Silencer™ Sélectionnez siRNA ou STEALTH RNAi™, nous vous recommandons l’utilisation des siARN de contrôle conçus pour ces siARN pour des résultats expérimentaux plus fiables.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Conserver à ou en dessous de -20°C. Ne pas stocker pas dans un congélateur à dégivrage automatique. |
| Type de contrôle | Contrôle négatif |
| RNAi Type | siARN |
| Espèces | Humain, souris, rat |
| À utiliser avec (application) | Transfection, ARNi |
| Marqueur ou colorant | Non conjugué(e) |
| Gamme de produits | Silencer, Ambion |
| Type de produit | ARNsi |
| Pureté | HPLC |
| Quantité | 5 nmol |
| Show More |