Learn More
Invitrogen™ SiARN de contrôle négatif n 4 Silencer™
Code produit 10209544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10209544 5 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10209544 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM4641
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ambion™ Silencer™ Negative Control #4 siRNA has no significant sequence similarity to mouse, rat, or human gene sequences.
Ambion™ Silencer™ Negative Control #4 siRNA has no significant sequence similarity to mouse, rat, or human gene sequences. The control has also been tested in cell-based screens and proved to have no significant effect on cell proliferation, viability, or morphology. 5 nmol is provided.
Le siARN de contrôle négatif n°4 Ambion™ Silencer™ ne présente pas de similarité de séquence significative avec les séquences de gènes de souris, de rat ou d’humain. Le contrôle a également été testé dans des analyses à base de cellules et il a été prouvé qu’il n’avait aucun effet significatif sur la prolifération, la viabilité ou la morphologie cellulaire. 5 nmol sont fournis.
• Non-ciblant avec une similarité de séquence limitée avec les gènes connus
• Validé pour utilisation dans des cellules d’humain, de souris et de rat
• Fonctionnellement prouvé comme ayant des effets minimaux sur la prolifération et la viabilité cellulaires
• Purifié par HPLC, duplexé et prêt à l’emploi
Les ARNsi de contrôle négatif sont essentiels pour déterminer l’efficacité de transfection et contrôler les effets de l’apport des ARNsi. Dans les applications d’analyse d’ARNsi, les ARNsi de contrôle négatif sont également essentiels pour définir le seuil à “atteindre” qui détermine si un des ARNsi est considéré comme ayant un effet positif, négatif ou neutre lors d’un test particulier.
Produit accessoire : Panneau de contrôle pour l’analyse d’ARNic Silencer™ (n° cat. AM4640)
Le panneau de contrôle pour l’analyse d’ARNic Silencer™ comprend sept ARNic de contrôle négatif et convient aux chercheurs qui effectuent des criblages d’ARNic qui utilisent des centaines ou des milliers d’ARNic par expérience. Les ARNsi de contrôle négatif pouvant avoir des effets non désirés lors d’un essai particulier, un ARNsi de contrôle négatif doit être choisi avec soin. Le paneau de contrôle pour l’analyse d’ARNsi Silencer™ simplifie ce processus. Comme avantage supplémentaire, un ARNsi de contrôle positif pour le KIF11 humain, de souris et de rat (Eg5) est compris dans le panneau. L’inactivation de KIF11, qui encode une protéine motrice de la famille des kinésines, entraîne l’arrêt mitotique. Les ARNsi de contrôle Silencer™ sont des 21-mères non modifiés ; ils sont conçus pour être utilisés avec les ARNsi Silencer™, les ARNsi BLOCK-iT™ et d’autres ARNsi 21-mères non modifiés. Si vous utilisez d’autres produits ARNsi , comme les ARNsi Ambion™ Silencer™ Select ou les ARNsi STEALTH RNAi™, nous recommandons que vous utilisiez des ARNsi de contrôle conçus pour utilisation avec ces ARNsi pour des résultats expérimentaux plus fiables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 50 μm
Contenu et stockage Conserver à ou en dessous de -20°C. Ne pas stocker pas dans un congélateur à dégivrage automatique.
Description Contrôle négatif numéro 4 de siARN Silencer™, 5 nmol, liquide, concentration de 50 μM, colorant non conjugué, type ARNi siARN, type de contrôle négatif, utilisé pour l’ARNi, transfection, stockage à –20°C, à des fins de recherche uniquement
Type de contrôle Contrôle négatif
RNAi Type siARN
Espèces souris, rat, Humain
À utiliser avec (application) ARNi
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Gamme de produits Silencer, Ambion
Type de produit ARNsi
Pureté HPLC
Quantité 5 nmol
Conditions d’expédition Glace carbonique
Forme Liquide