Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Negative Control No. 5 siRNA
Code produit 10269584
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10269584 5 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10269584 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM4642
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
siARN de contrôle négatif nº5 Silencer™
Le siARN de contrôle négatif n°5 Invitrogen™ Silencer™ ne présente pas de similarité de séquence significative avec les séquences de gènes de souris, de rat ou d’humain. Le contrôle a également été testé par des analyses à base de cellules et il a été prouvé qu’il n’avait aucun effet significatif sur la prolifération, la viabilité ou la morphologie cellulaire. 5 nmol sont fournis.
  • Non ciblant avec une similarité de séquence limitée aux gènes connus
  • Validé pour utilisation dans des cellules d’humain, de souris et de rat
  • Fonctionnellement prouvé comme ayant des effets minimaux sur la prolifération et la viabilité cellulaires
  • HPLC purifié, duplexé et prêt à l’emploi
    Les ARNsi de contrôle négatif sont essentiels pour déterminer l’efficacité de transfection et contrôler les effets de l’apport d’ARNsi. Dans les applications d’analyse d’ARNsi, les ARNsi de contrôle négatif sont également essentiels pour définir le seuil à “atteindre” qui détermine si un des ARNsi est considéré comme ayant un effet positif, négatif ou neutre lors d’un test particulier.
    Produit accessoire : Panel de contrôle pour l’analyse de siARN Silencer™ (réf. AM4640)
    Le panel de contrôle pour l’analyse de siARN Silencer™ comprend sept siARN de contrôle négatif et convient aux chercheurs qui effectuent des analyses de siARN utilisant des centaines ou des milliers de siARN par expérience. Parce que les siARN de contrôle négatif peuvent avoir des effets non souhaités lors d’un essai particulier, un siARN de contrôle négatif doit être choisi avec soin. Le panel de contrôle pour l’analyse de siARN Silencer™ simplifie ce processus. Comme avantage supplémentaire, un siARN de contrôle positif pour le KIF11 de l’humain, de la souris et du rat (Eg5) est compris dans le panel. L’inactivation de KIF11, qui encode une protéine motrice de la famille des kinésines, entraîne l’arrêt mitotique. Les siARN de contrôle Silencer™ sont des 21-mères non modifiés ; ils sont conçus pour les siARN Silencer™, les siARN BLOCK-iT™ et d’autres siARN 21-mères non modifiés. Si vous utilisez d’autres produits siARN, tels que l’Invitrogen™ Silencer™ Sélectionnez siRNA ou STEALTH RNAi™, nous vous recommandons l’utilisation des siARN de contrôle conçus pour ces siARN pour des résultats expérimentaux plus fiables.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Conserver à ou en dessous de -20°C. Ne pas stocker pas dans un congélateur à dégivrage automatique.
    Type de contrôle Contrôle négatif
    RNAi Type siARN
    Espèces Humain, souris, rat
    À utiliser avec (application) Transfection, ARNi
    Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
    Gamme de produits Silencer, Ambion
    Type de produit ARNsi
    Pureté HPLC
    Quantité 5 nmol
    Conditions d’expédition Glace carbonique