Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select GAPDH Positive Control siRNA
Code produit 10269444
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
40 nmol
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10269444 5 nmol 1 pièce
10137684 40 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10269444 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4390849
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
ARNsi GAPDH de contrôle positif Silencer™ Select
Ambion™ Silencer™ SelectGAPDH Positive Control siRNA is extensively validated and an ideal control for many aspects of an siRNA experiment. 5 nmol is provided.
L’ARNsi de contrôle positif Invitrogen™ Silencer™ Select GAPDH est largement validé et constitue un contrôle idéal pour de nombreux aspects d’une expérience utilisant les ARNsi. 5 nmol sont fournis.
  • ARNsi de qualité supérieure, hautement purifié et prêt à l’emploi
  • Testé fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
  • Comprend des modifications de Silencer™ Select pour une spécificité accrue
  • À utiliser dans les cellules humaines, de souris et de rat
    Que sont les ARNsi Silencer™ Select ?
    Les ARNsi Silencer™ Select intègrent les toutes dernières améliorations en termes de conception des ARNsi, d’algorithmes de prévision des effets hors cible et de modifications chimiques, afin de produire des ARNsi d’une efficacité, d’une puissance et d’une spécificité inégalées. Résultats : moins d’expériences ratées en raison d’inhibition médiocre, et données phénotypiques plus propres et plus constantes.
    ARNsi de contrôle positif GAPDH Silencer ™Select :
    Le ARNsi de contrôle positif GAPDH Silencer™ Select est largement validé et est un “test” d’ARNsi idéal pour ceux qui commencent tout juste des expériences de ARNsi, car il est validé pour fonctionner dans plusieurs lignées cellulaires. Parce qu’il cible l’ARNm GAPDH (un contrôle interne commun), de nombreux dosages sont disponibles pour mesurer ses effets, y compris la RT-PCR en temps réel ainsi que le kit de dosage de GAPDH Invitrogen™ KDalert™.
    Contrôle de la qualité :
    les ARNsi Silencer™ Select sont fabriqués dans un établissement de pointe selon les normes de qualité les plus élevées. Les procédures rigoureuses de contrôle qualité comprennent l’analyse par spectrométrie de masse MALDI-TOF et la HPLC analytique pour surveiller la pureté. Chaque ARNsi est également évalué par électrophorèse sur gel pour confirmer l’hybridation des brins.
    Produit accessoire : agent de transfection siPORT™ NeoFX™ (n° cat. AM4510 et AM4511)
    L’agent de transfection siPORT™ NeoFX™ est un agent de transfection polyvalent à base de lipides pour la transfection efficace de ARNsi dans des cellules de culture. Le protocole peut être adapté à un large éventail de cellules et de conceptions expérimentales, y compris des applications à haut débit. Les contrôles d’ARNsi Silencer™ Select ont des modifications chimiques spécifiques ; ils sont conçus pour être utilisés avec les ARNsi Silencer™ Select. Si vous utilisez d’autres produits ARNsi, comme les ARNsi BLOCK-iT™, Invitrogen™ Silencer™ ou STEALTH RNAi™, nous recommandons que vous utilisiez des ARNsi de contrôle conçus pour une utilisation avec ces ARNsi pour des résultats expérimentaux plus fiables.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage L’ARNsi est fourni sous forme sèche dans un tube unique, avec de l’eau exempte de nucléase pour la remise en suspension, et doit être conservé à -20°C.
    Type de contrôle Contrôle positif
    RNAi Type siARN
    À utiliser avec (application) ARNi, Transfection
    Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
    Gamme de produits Silencer, Silencer Select, Ambion
    Type de produit ARNsi
    Pureté HPLC
    Quantité 5 nmol
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Target GAPDH