Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Human Drug Transporter siRNA Library
Description
Transporter proteins play a key role in pharmacology, affecting how drugs are moved across cellular membranes. The Silencer™ Select Human Drug Transporter siRNA Library provides investigators with a focused RNAi screening platform targeting the most up-to-date transporter genes important in entry and extrusion of drugs into and out of cells. Target genes include those impacting absorption, distribution, metabolism and excretion of many drugs. The Silencer Select Human Drug Transporter siRNA Library contains 297 Ambion™ Silencer Select highly potent and chemically-modified siRNAs targeting 99 drug transporter genes. This library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). The Silencer Select siRNAs are designed using Thermo Fisher Scientific's leading algorithms—along with our novel locked nucleic acid (LNA) chemical modifications, this helps to maximize the efficacy, specificity and potency to RNAi screens against drug transporter genes.
• Efficacité supérieure : réduisez les effets hors cibles jusqu’à 90 % grâce aux derniers algorithmes de conception et aux modifications chimiques du LNA
• Efficacité la plus élevée : réalisez des études d’inhibition avec des siARN 100 fois plus puissants que les siARN actuellement disponibles
• Fiable : réalisez des découvertes plus rapides grâce à la cohérence de l’inhibition de gènes et à la fiabilité des résultats phénotypiques
• Pratique : réduisez la déconvolution des données et accélérez la validation des cibles grâce à notre format à grille
• Personnalisable : choisissez la meilleure option pour vos exigences de flux de travail, notamment les échelles de siARN supplémentaires et les formats regroupés
Pourquoi utiliser la bibliothèque de siARN de transporteurs de médicaments humains Silencer Select ?
Avec une sélection bio-informatique soigneuse de cibles génétiques, les siARN Silencer Select sont optimisés à l’aide de nos derniers algorithmes de conception, de modifications chimiques exclusives et de synthèse de haute qualité pour garantir les résultats d’ARNi souhaités (en savoir plus). La bibliothèque de siARN de transporteurs de médicaments humains Silencer contient nos siARN pré-conçus et, lorsqu’ils sont disponibles, validés et générés avec la puissance et la spécificité les plus élevées à l’esprit afin de vous concentrer sur une qualité de données la plus élevée soutenue par la meilleure garantie du secteur. (en savoir plus sur la garantie).
Les bibliothèques de siARN Silencer Select vous permettent d’utiliser des siARN très puissants pour maximiser la découverte avec encore moins
Les siARN Ambion Silencer Select sont conçus avec la puissance la plus élevée des siARN disponibles, ce qui donne des siARN 100 fois plus puissants et permet des inhibitions de gènes aux concentrations les plus faibles (voir la figure ci-dessous). Les siARN Silencer Select très puissants vous permettent d’utiliser des concentrations encore plus faibles de siARN, ce qui permet de minimiser les effets hors cible, de réduire les faux négatifs et d’optimiser la sortie de la bibliothèque de siARN pour des sélections supplémentaires et la validation des données. La bibliothèque de siARN de transporteurs de médicaments humains Silencer Select contient 0,25 nmol de chaque siARN très puissant, ce qui suffit pour au moins 500 transfections (à 5 nM de siARN, volume de transfection de 100 µl).
Flexibilité pour répondre à vos besoins en matière de flux de travail
Thermo Fisher Scientific offre une liste complète de bibliothèques de siARN prédéfinies ou personnalisées aux gènes d’humains, de souris ou de rat avec 1, 2 ou 5 nmol de chaque siARN ou de plus grandes tailles. Pour obtenir une liste complète des gènes, des informations supplémentaires ou discuter de votre recherche avec un de nos experts techniques, contactez votre responsable de compte local ou envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante : RNAilibraries@lifetech.com.
Spécification
Spécification
| Description | 297 ARNic totaux ciblant 99 gènes plaqués sur 96 plaques à puits (6 plaques) |
| Contenu et stockage | 297 siARN au total ciblant 99 gènes repiqués sur des plaques de 96 puits (6 plaques) Stocker à -20°C ou moins dans un congélateur sans dégivrage automatique. |
| Format | Plaque 96 puits |
| RNAi Type | siARN |
| Espèces | Humaine |
| Type d’échantillon | ARN |
| À utiliser avec (application) | ARNi |
| Gamme de produits | Silencer™Select |
| Type de produit | Bibliothèque d’ARNsi |
| Pureté | Étalon |
| Afficher plus |