Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Human Druggable Genome siRNA Library V4
Code produit 10450715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Plaque 384 puits
Plaque 96 puits
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
10450715 Plaque 96 puits 1 pièce
10136814 Plaque 384 puits 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10450715 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4397920
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
For the first time, you can obtain the benefits of Ambion™Silencer™ Select siRNAs in a convenient pre-plated, library format.
For the first time, you can obtain the benefits of Ambion™Silencer™ Select siRNAs in a convenient pre-plated, library format. These siRNA collections enable medium and high throughput analysis of phenotypes resulting from inhibition of large sets of targets from specific functional classes.
  • Ready-to-ship collections of Ambion™ Silencer™ Select siRNAs to popular human gene classes
  • Three individual siRNAs per target provided in a convenient 96-well format
  • Designed with an all new algorithm that yields better, more consistent knockdown
  • Novel chemical modifications reduce off-target effects by up to 90%
  • Up to 100 fold more potent than currently available siRNAs
  • Demonstrated improvements in consistency and reliability of phenotypic results
Pour la première fois, vous pouvez obtenir les avantages des ARNsi Ambion® Silencer® Select dans un format de bibliothèque pré-plaqué et pratique. Ces collections de ARNsi permettent d’effectuer une analyse à débit moyen à élevé des phénotypes résultant de l’inhibition de grands ensembles de cibles à partir de classes fonctionnelles spécifiques.
• Collections prêtes pour expédition d’ARNsi Ambion® Silencer® Select de classes de gènes humains appréciés
• Trois ARNsi individuels fournis par cible dans un format pratique de 96 puits
• Conçu avec un tout nouvel algorithme qui offre de meilleurs résultats
• Les nouvelles modifications chimiques réduisent jusqu’à 90 % les effets hors-cible
• Jusqu’à 100 fois plus puissants que les ARN actuellement disponibles
• Améliorations démontrées de la cohérence et de la fiabilité des résultats phénotypiques
Les ARNsi Silencer® Select, qu’est-ce que c’est ?
Les ARNsi Silencer® Select représentent la prochaine génération d’ARNsi Ambion®. Ces ARNsi incorporent les toutes dernières améliorations de la conception des ARNsi, des algorithmes de prédiction des effets hors-cible et des modifications chimiques pour donner des ARNsi d’une efficacité, puissance et spécificité inégalées. Dans les applications d’analyse d’ARNsi, on obtient moins de faux négatifs en raison d’une inhibition médiocre et moins de faux positifs en raison d’effets hors cible. En d’autres termes, les ARNsi Silencer® Select vous offrent des données plus propres et plus homogènes à partir de votre écran principal, ce qui vous permet de consacrer moins de temps et de ressources pour trouver des cibles vraies et validées. Résultats : moins d’expériences ratées en raison d’inhibition médiocre, et données phénotypiques plus propres et plus constantes.
Bibliothèque d’ARNsi du génome humain
(Composée des références : 4397922 + 4397923 + 4397924)
Les chercheurs effectuent de plus en plus des études de la fonction génétique à l’échelle génomique. La bibliothèque d’ARNsi du génome humain Silencer® Select V4 est idéale dans ce cas. Trois ARNsi uniques et non chevauchants sont fournis pour chacune des 21 584 cibles humaines. Les ARNsi ciblant la portion “thérapeutique de cette bibliothèque sont triés par classe fonctionnelle du gène pour réaliser facilement le criblage des sous-ensembles importants de gènes tels que la kinase, la phosphatase, la GPCR, etc. Cette bibliothèque d’ARNsi est fournie dans des plaques 384 puits.
Bibliothèques d’ARNsi du génome humain thérapeutique étendu et du génome humain
Avec des ARNsi ciblant les gènes humains les plus pertinents sur le plan thérapeutique et regroupés de manière pratique en fonction de la classe génétique cible, la bibliothèque d’ARNsi du génome humain thérapeutique V4 Silencer® Select et la bibliothèque d’ARNsi du génome humain thérapeutique étendu V4 Silencer® Select sont des solutions appréciées par de nombreux chercheurs. Le génome thérapeutique cible 9031 gènes, alors que la collection du génome thérapeutique étendu cible ces gènes ainsi que le kit d’extension pour un total de 10 414 gènes, y compris les facteurs de transcription. Veuillez nous contacter pour obtenir la liste complète des cibles. Ces bibliothèques sont disponibles en formats de plaques 96 et 384 puits.
Bibliothèque d’ARNsi de kinase humaine
En raison de leur importance dans la signalisation cellulaire et dans de nombreuses voies biologiques, les kinases sont des cibles médicamenteuses clés et font l’objet d’études intenses. La bibliothèque d’ARNsi de kinase humaine Silencer® Select V4 cible 710 kinases humaines avec trois siARN Silencer® Select par gène. Cette bibliothèque d’ARNsi permet d’effectuer des études d’ARNi, systématiques mais économiques, sur ces régulateurs cellulaires clés. Les ARNsi validés sont inclus lorsqu’ils sont disponibles. La bibliothèque d’ARNsi de kinase humaine Silencer® Select V4 est fournie en plaques 96 puits.
Bibliothèque d’ARNsi de phosphatase humaine
Les phosphatases sont, en plus des kinases, des régulateurs importants des voies biologiques et des cascades de signalisation cellulaire. La bibliothèque d’ARNsi de phosphatase humaine Silencer® Select V4 cible 298 phosphatases humaines avec trois ARNsi par gène fourni dans des plaques 96 puits. Cette bibliothèque est le compagnon idéal de la bibliothèque de siARN de kinase Silencer® Select V4, permettant des études plus détaillées des voies biologiques.
Bibliothèque de siARN de GPCR humaine
Les récepteurs couplés aux protéines G, ou GPCR, sont des composants clés de nombreuses voies de transduction de signaux et représentent également une classe importante de gènes pharmacopotentiels. La bibliothèque de siARN de GPCR humaine Silencer® Select V4 cible 379 GPCR humains non olfactifs avec trois siARN Silencer® Select individuels par cible fournis dans des plaques à 96 puits.
Protéase humaine, récepteur d’hormone nucléaire et bibliothèques de siARN de canal ionique
Les ensembles de siARN focalisés sur les protéases humaines, les canaux ioniques et les récepteurs d’hormones nucléaires fournissent un moyen rentable d’étudier ces régulateurs importants de la fonction cellulaire. Ces bibliothèques de siARN sont chacune fournies en plaques à 96 puits. La bibliothèque de siARN de protéase humaine Silencer® Select V4 comporte 3 siARN par cible pour 494 protéases humaines. La bibliothèque de siARN du récepteur de l’hormone nucléaire humaine Silencer® Select V4 comprend 3 siARN par cible pour 47 récepteurs d’hormones nucléaires. La bibliothèque de siARN de canal ionique humaine Silencer® Select V4 comprend 3 siARN par cible pour 338 canaux ioniques humains.
siARN individuels pour une fiabilité accrue des données
Les bibliothèques de siARN Silencer® Select disposent de trois siARN individuels pour chaque cible. La sélection avec trois siARN par gène diminue significativement les taux de faux positifs et de faux négatifs, ce qui augmente la confiance dans les données de sélection d’ARNi, réduit les chances de manquer des gènes importants et le temps passé à suivre les faux positifs de l’analyse.
Ces bibliothèques contiennent 0,25 nmol de chaque siARN, suffisant pour 500 transfections (à 5 nM de siARN, 100 µl de volume de transfection). Les siARN sont fournis séchés dans les puits des plaques à 96 puits. Une colonne de chaque plaque à 96 puits est laissée vide pour permettre l’ajout de contrôles au moment de l’utilisation. Les bibliothèques sont livrées avec des informations complètes sur la séquence de siARN, ainsi que le symbole de chaque gène ciblé et exon, le nom complet, les alias, le numéro RefSeq et l’ID Entrez Gene, plus les résultats de toutes les expériences de validation effectuées à l’aide des siARN inclus.
Les bibliothèques de siARN Silencer® Select de ces gènes ou de toute autre liste de gènes humains peuvent également être fournies avec 1, 2 ou 5 nmol de chaque siARN. Un formatage personnalisé est disponible pour de gros volumes. Si vous souhaitez obtenir une liste de gènes ou d’autres informations, ou si vous souhaitez discuter de votre recherche avec l’un de nos experts techniques, contactez votre représentant commercial local ou envoyez-nous un courriel à libraries@ambion.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -20°C
Description Bibliothèque d’ARNic du génome humain thérapeutique Silencer™ Select V4, 1 kit, poudre, espèce humaine, format de plaque à 96 puits, cible thérapeutique à cibles multiples, température de stockage de ‑20°C, utilisée dans la pharmaceutique et la biopharmaceutique, ARNi, identification et validation des cibles et des dérivations
À utiliser avec (application) ARNi
Type de produit ARNsi
Quantité 1 jeu
Format Plaque 96 puits
Espèces Humaine
RNAi Type siARN
Gamme de produits Silencer, Silencer Select, Ambion
Conditions d’expédition Température ambiante
Target Cibles multiples