Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Human Epigenetics siRNA Library
Code produit 15641852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 jeu
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15641852 1 jeu 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15641852 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A30085
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
The Silencer™ Select Human Epigenetics siRNA Library contains 1563 Ambion™ Silencer Select highly potent, chemically-modified siRNAs targeting 521 epigenetic enzymes, including those mediating epigenetic signaling through the acetylation and methylation of histones.
Epigenetic regulation of gene expression is proving to be key in the development and progression of a host of human diseases. The Silencer™ Select Human Epigenetics siRNA Library contains 1563 Ambion™ Silencer Select highly potent, chemically-modified siRNAs targeting 521 epigenetic enzymes, including those mediating epigenetic signaling through the acetylation and methylation of histones. This library was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). The Silencer Select siRNAs are designed using Thermo Fisher Scientific's leading design algorithms—along with our novel locked nucleic acid (LNA) modifications, this helps to ensure the efficacy, specificity and potency required for accurate and consistent phenotype data for RNAi screening against epigenetic gene knockdown studies.
La régulation épigénétique de l’expression génétique s’avère être fondamental pour le développement et la progression d’une foule de maladies humaines. La bibliothèque de siARN pour l’épigénétique humaine Silencer™ Select contient 1 563 siARN chimiquement modifiées et très puissants Ambion™ Silencer Select ciblant 521 enzymes épigénétiques, y compris ceux responsables de la médiation de la signalisation épigénétique par l’acétylation et la méthylation des histones. Cette bibliothèque a été conçue à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, comme la base de données RefSeq de NCBI et des renvois à la base de données du consortium Gene Ontology (GO) et / ou au Comité HUGO de nomenclature du gène (HGNC). Les siARN Silencer Select sont conçus à l’aide des principaux algorithmes de Thermo Fisher Scientific, ainsi que de nos nouvelles modifications de l’acide nucléique verrouillé (LNA), ce qui contribue à garantir l’efficacité, la spécificité et la puissance requises pour des données phénotypiques précises et homogènes pour la sélection d’ARNi pour des études d’inhibition des gènes épigénétiques.
• Efficacité supérieure : Réduisez les effets hors cibles jusqu’à 90 % grâce aux derniers algorithmes de conception et aux modifications chimiques du LNA
• Efficacité la plus élevée : réalisez des études d’inhibition avec des siARN 100 fois plus puissants que les siARN actuellement disponibles
• Fiable : réalisez des découvertes plus rapides grâce à la cohérence de l’inhibition de gènes et à la fiabilité des résultats phénotypiques
• Pratique : réduisez la déconvolution des données et accélérez la validation des cibles grâce à notre format à grille
• Personnalisable : choisissez la meilleure option pour vos exigences de flux de travail, notamment les échelles de siARN supplémentaires et les formats regroupés
Pourquoi utiliser la bibliothèque de siARN pour l’épigénétique humaine Silencer Select ?
Avec une sélection bio-informatique soigneuse de cibles génétiques, les siARN Silencer Select sont optimisés à l’aide de nos algorithmes de conception les plus récents, de modifications chimiques exclusives et de synthèse de haute qualité pour garantir les résultats d’ARNi souhaités (en savoir plus). La bibliothèque de siARN pour l’épigénétique humaine Silencer Select contient nos siARN pré-conçus et, lorsqu’ils sont disponibles, validés et générés avec la puissance et la spécificité les plus élevées à l’esprit afin de vous concentrer sur une qualité de données la plus élevée au lieu de problèmes de performances. Les siARN Thermo Fisher Scientific Ambion Silencer Select sont également soutenus par la meilleure garantie du secteur (en savoir plus sur la garantie).
Les bibliothèques de siARN Silencer Select vous permettent d’utiliser des siARN très puissants pour maximiser la découverte avec encore moins
Les siARN Ambion Silencer Select sont conçus avec la puissance la plus élevée des siARN disponibles, ce qui donne des siARN 100 fois plus puissants et permet des inhibitions de gènes aux concentrations les plus faibles (voir la figure ci-dessous). Les siARN Silencer Select très puissants vous permettent d’utiliser des concentrations encore plus faibles de siARN, ce qui permet de minimiser les effets hors cible, de réduire les faux négatifs et d’optimiser la sortie de la bibliothèque de siARN pour des sélections supplémentaires et la validation des données. La bibliothèque de siARN pour l’épigénétique humaine Silencer Select contient 0,25 nmol de chaque siARN très puissant, ce qui suffit pour au moins 500 transfections (à 5 nM de siARN, volume de transfection de 100 µl).
Flexibilité pour répondre à vos besoins en matière de flux de travail
Thermo Fisher Scientific offre une liste complète de bibliothèques de siARN prédéfinies ou personnalisées contre les gènes d’humains, de souris ou de rat avec 1, 2 ou 5 nmol de chaque siARN ou de plus grandes tailles. Pour obtenir une liste complète des gènes, des informations supplémentaires ou discuter de votre recherche avec un de nos experts techniques, contactez votre responsable de compte local ou envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante : RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Conserver à -20°C dans un congélateur sans système de dégivrage automatique.
Contenu et stockage 1563 siARN au total ciblant 521 gènes repiqués sur des plaques de 96 puits (18 plaques)
Stocker à -20°C ou moins dans un congélateur sans dégivrage automatique.
Format Plaque 96 puits
RNAi Type siARN
Espèces Humaine
À utiliser avec (application) ARNi
Gamme de produits Silencer™Select
Type de produit Bibliothèque d’ARNsi
Pureté Étalon
Quantité 1 jeu
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace