Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Human Long Non-coding RNA (lncRNA) siRNA Library
Description
- Les longs ARN non codants (ARNlnc) ont gagné en intérêt ces dernières années, car ils ont été impliqués dans la régulation génomique, les fonctions de ménage cellulaire, les processus de développement et la maladie. La bibliothèque de siARN de longs ARN non codants humains (ARNlnc) Silencer™ Select contient 15 081 siARN Ambion™ Silencer Select ciblant 5 027 ARNlnc tels qu’identifiés dans GENCODE v22.
- La bibliothèque de siARN de longs ARN non codants humains (ARNlnc) Silencer Select est conçue contre les transcrits ciblés alignés sur l’ensemble du génome, ce qui maximise la prévision et la couverture des transcrits à épissage alternatif. Les siARN Silencer Select sont conçus à l’aide des principaux algorithmes de Thermo Fisher Scientific, conjointement à nos modifications chimiques de l’acide nucléique verrouillé (LNA), ce qui contribue à garantir l’efficacité, la spécificité et la puissance. Cela fournit à son tour une plateforme puissante pour obtenir des données phénotypiques précises et cohérentes à partir des sélections d’ARNi dans la découverte et l’élucidation des ARNlnc.
- Efficacité supérieure : réduisez les effets hors cible jusqu’à 90 % en raison des derniers algorithmes de conception et des modifications chimiques LNA
- Plus grande efficacité : effectuez des études d’extinction avec des ARNsi 100 fois plus puissants que les ARNsi actuellement disponibles
- Fiable : réalisez des découvertes plus rapides grâce à la constance de l’extinction des gènes et à la fiabilité des résultats phénotypiques
- Pratique : réduisez la déconvolution des données et accélérez la validation des cibles grâce à notre format arrayé à 96 et 384 puits.
- Personnalisable : choisissez la meilleure option pour vos demandes de flux de travail, y compris les échelles ARNsi supplémentaires et les formats regroupés
- Avec une sélection bioinformatique rigoureuse de cibles génétiques, les ARNsi Silencer Select sont optimisés avec les derniers algorithmes de conception, les modifications chimiques exclusives et la synthèse de haute qualité pour garantir les résultats ARNi souhaités.
- La bibliothèque d’ARNsi sans codage (lncRNA) Silencer Select Human Long contient nos ARNsi pré-conçus et, lorsqu’ils sont disponibles, des ARNsi validés et générés avec une puissance et une spécificité maximales à l’esprit, pour vous concentrer sur la qualité la plus élevée de données, soutenue par les meilleures garanties de l’industrie.
- Les ARNsi Ambion Silencer Select sont conçus avec la puissance la plus élevée des ARNsi disponibles, ce qui donne des ARNsi 100 fois plus puissants et permet des chocs génétiques aux concentrations les plus faibles (voir la figure ci-dessous). Les siARN Silencer Select très puissants vous permettent d’utiliser des concentrations encore plus faibles de siARN, ce qui permet de minimiser les effets hors cible, de réduire les faux négatifs et d’optimiser la sortie de la bibliothèque de siARN pour des sélections supplémentaires et la validation des données. La bibliothèque d’ARNsi non codant (lncRNA) Silencer Select Human Long contient 0,25 nmol de chaque ARNsi très puissant, suffisant pour au moins 500 transfections (ARNsi à 5 nM, volume de transfection de 100 µL)
- Thermo Fisher Scientific offre une liste complète de bibliothèques d’ARNsi prédéfinies ou personnalisées de gènes humains, de souris ou de rat avec 1, 2 ou 5 nmol de chaque ARNsi ou de tailles supérieures.
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | 15 081 siARN au total ciblant 5 027 transcrits ARNlnc repiqués sur des plaques de 384 puits (45 plaques) Stocker à -20°C ou moins dans un congélateur sans dégivrage automatique. |
| Format | Plaque 384 puits |
| RNAi Type | siARN |
| Espèces | Humaine |
| Type d’échantillon | ARN |
| À utiliser avec (application) | ARNi |
| Gamme de produits | Silencer™Select |
| Type de produit | Bibliothèque d’ARNsi |
| Pureté | Étalon |
| Quantité | 1 jeu |
| Show More |