Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Human Ubiquitin siRNA Library
Code produit 15621872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 jeu
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15621872 1 jeu 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15621872 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A30140
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ubiquitination is a post-translational enzymatic modification that is essential to a wide array of cellular processes.
Ubiquitination is a post-translational enzymatic modification that is essential to a wide array of cellular processes. These include immunological functions, apoptosis, biogenesis, DNA transcription and repair, cell cycle and division, cellular stress response, modulation of cell receptors and neural or muscular degeneration as well as disease and diagnostic-related processes. The Silencer™ Select Human Ubiquitin siRNA Library contains 2,943 Ambion™ Silencer Select siRNA s targeting 981 genes, including ubiquitin-activating enzymes, ubiquitin-conjugating enzymes, and ubiquitin ligases. This library of highly potent, chemically-modified siRNAs was designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). The Silencer Select siRNAs are designed using Thermo Fisher Scientific's leading algorithms—along with our novel locked nucleic acid (LNA) chemical modifications, this helps ensure the efficacy, specificity and potency required for RNAi screening against ubiquitin signaling.
L’ubiquitination est une modification enzymatique post-translationnelle essentielle à un large éventail de processus cellulaires. Il s’agit notamment des fonctions immunologiques, de l’apoptose, de la biogenèse, de la transcription et de la réparation de l’ADN, du cycle et de la division cellulaires, de la réponse au stress cellulaire, de la modulation des récepteurs cellulaires et de la dégénérescence neurale ou musculaire ainsi que des processus liés à la maladie et au diagnostic. La bibliothèque de siARN d’ubiquitine humaine Silencer™ Select contient 2 943 siARN Ambion™ Silencer Select codant 981 gènes, y compris les enzymes activatrices d’ubiquitine, les enzymes conjuguées à l’ubiquitine et les ligases d’ubiquitine. Cette bibliothèque de siARN hautement puissants et chimiquement modifiés a été conçue à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, comme la base de données RefSeq de NCBI et des renvois à la base de données du consortium Gene Ontology (GO) et / ou au Comité HUGO de nomenclature du gène (HGNC). Les siARN Silencer Select sont conçus à l’aide des principaux algorithmes de Thermo Fisher Scientific, conjointement à nos nouvelles modifications chimiques de l’acide nucléique verrouillé (LNA), ce qui contribue à assurer l’efficacité, la spécificité et la puissance nécessaires à la sélection d’ARNi contre la signalisation d’ubiquitine.
• Efficacité supérieure : réduisez les effets hors cibles jusqu’à 90 % grâce aux derniers algorithmes de conception et aux modifications chimiques du LNA
• Efficacité la plus élevée : réalisez des études d’inhibition avec des siARN 100 fois plus puissants que les siARN actuellement disponibles
• Fiable : réalisez des découvertes plus rapides grâce à la cohérence de l’inhibition de gènes et à la fiabilité des résultats phénotypiques
• Pratique : réduisez la déconvolution des données et accélérez la validation des cibles grâce à notre format à grille
• Personnalisable : choisissez la meilleure option pour vos exigences de flux de travail, notamment les échelles de siARN supplémentaires et les formats regroupés
Pourquoi utiliser la bibliothèque de siARN d’ubiquitine humaine Silencer Select ?
Avec une sélection bio-informatique soigneuse de cibles génétiques, les siARN Silencer Select sont optimisés à l’aide de nos derniers algorithmes de conception, de modifications chimiques exclusives et de synthèse de haute qualité pour garantir les résultats d’ARNi souhaités (en savoir plus). La bibliothèque de siARN d’ubiquitine humaine Silencer contient nos siARN pré-conçus et, lorsqu’ils sont disponibles, validés et générés avec la puissance et la spécificité les plus élevées à l’esprit afin de vous concentrer sur une qualité de données la plus élevée soutenue par la meilleure garantie du secteur. (en savoir plus sur la garantie).
Les bibliothèques de siARN Silencer Select vous permettent d’utiliser des siARN très puissants pour maximiser la découverte avec encore moins
Les siARN Ambion Silencer Select sont conçus avec la puissance la plus élevée des siARN disponibles, ce qui donne des siARN 100 fois plus puissants et permet des inhibitions de gènes aux concentrations les plus faibles (voir la figure ci-dessous). Les siARN Silencer Select très puissants vous permettent d’utiliser des concentrations encore plus faibles de siARN, ce qui permet de minimiser les effets hors cible, de réduire les faux négatifs et d’optimiser la sortie de la bibliothèque de siARN pour des sélections supplémentaires et la validation des données. La bibliothèque de siARN d’ubiquitine humaine Silencer Select contient 0,25 nmol de chaque siARN très puissant, ce qui suffit pour au moins 500 transfections (à 5 nM de siARN, volume de transfection de 100 µl).
Flexibilité pour répondre à vos besoins en matière de flux de travail
Thermo Fisher Scientific offre une liste complète de bibliothèques de siARN prédéfinies ou personnalisées aux gènes d’humains, de souris ou de rat avec 1, 2 ou 5 nmol de chaque siARN ou de plus grandes tailles. Pour obtenir une liste complète des gènes, des informations supplémentaires ou discuter de votre recherche avec un de nos experts techniques, contactez votre responsable de compte local ou envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante : RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 2943 ARNic totaux ciblant 981 gènes plaqués sur 96 plaques à puits (36 plaques)
Contenu et stockage 2943 siARN au total ciblant 981 gènes repiqués sur des plaques de 96 puits (36 plaques)
Stocker à -20°C ou moins dans un congélateur sans dégivrage automatique.
Format Plaque 96 puits
RNAi Type siARN
Espèces Humaine
Type d’échantillon ADN
À utiliser avec (application) ARNi
Gamme de produits Silencer™Select
Type de produit Bibliothèque d’ARNsi
Pureté Étalon
Quantité 1 jeu
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace