Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Negative Control No. 1 siRNA, in vivo ready
Code produit 10147684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 nmol
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10147684 250 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10147684 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4404020
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
siARN de contrôle négatif Silencer™ Select nº1, prêt pour les tests in vivo
Ambion™ Silencer™ Select Negative Control siRNA, In Vivo Ready is extensively validated and an ideal control for many aspects of an siRNA experiment. The control is highly purified as required for animal use. 250 nmol is provided.
  • Premium-quality siRNA, highly purified and ready to use
  • Functionally tested in several common cell lines
  • Include Silencer™ Select modifications for enhanced specificity
  • For use in human, mouse, and rat cells
Le siARN de contrôle négatif Ambion™ Silencer™ Select, prêt pour les tests in vivo est largement validé et constitue un contrôle idéal pour de nombreux aspects d’une expérience utilisant les siARN. Le contrôle est hautement purifié, comme prescrit pour l’usage animal. 250 nmol sont fournis.
• siARN de première qualité, hautement purifié et prêt à l’emploi
• Testé fonctionnellement dans plusieurs lignées cellulaires courantes
• Comprend des modifications de Silencer™ Select pour une spécificité accrue
• Pour une utilisation dans des cellules humaines, de souris et de rat
Le siARN Silencer™ Select, qu’est-ce que c’est ?
Les siARN Silencer™ Select intègrent les dernières améliorations de la conception des siARN, les algorithmes de prévision d’effet hors cible et les modifications chimiques pour produire des siARN avec une efficacité, une puissance et une spécificité inégalées. Résultats : moins d’expériences ratées en raison d’inhibition médiocre, et données phénotypiques plus propres et plus constantes.
ARNsi de contrôle positif GAPDH Silencer ™Select :
Le ARNsi de contrôle positif GAPDH Silencer™ Select est largement validé et est un “test” d’ARNsi idéal pour ceux qui commencent tout juste des expériences de ARNsi, car il est validé pour fonctionner dans plusieurs lignées cellulaires. Parce qu’il cible l’ARNm GAPDH (un contrôle interne courant), de nombreux tests sont disponibles pour mesurer ses effets, notamment la RT-PCR en temps réel ainsi que le kit de dosage de GAPDH Ambion™ KDalert™.
Contrôle qualité :
les ARNsi Silencer™ Select sont fabriqués sur un site de pointe selon les normes de qualité les plus élevées. Les procédures rigoureuses de contrôle qualité comprennent l’analyse par spectrométrie de masse MALDI-TOF et la HPLC analytique pour surveiller la pureté. Chaque siARN est également évalué par électrophorèse sur gel pour confirmer que les brins se fixent correctement. De plus, les siARN In Vivo Ready subissent une purification supplémentaire avec une membrane semi-perméable pour éliminer l’excès de sel. Cette opération est suivie d’une filtration stérile et des tests d’endotoxines. À des concentrations de 50 µM en présence d’eau déminéralisée, les ARNsi pour tests in vivo contiennent moins de 0,6 mM Na+, moins de 2,0 mM K+ et moins de 0,1 mM Mg2+. Les contrôles de siARN Silencer™ Select ont des modifications chimiques spécifiques ; ils sont conçus pour être utilisés avec les siARN Silencer™ Select. Si vous utilisez d’autres produits ARNsi, comme les ARNsi BLOCK-iT™, les ARNsi Ambion™ Silencer™ ou les ARNsi STEALTH RNAi™, nous vous recommandons d’utiliser des ARNsi de contrôle conçus pour utilisation avec ces ARNsi pour des résultats expérimentaux plus fiables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le siARN est séché dans un tube unique qui doit être stocké à –20°C.
Type de contrôle Contrôle négatif
RNAi Type siARN
À utiliser avec (application) ARNi
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Gamme de produits Silencer Select, Ambion
Type de produit ARNsi
Pureté HPLC
Quantité 250 nmol