Description
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA polymerases (both recombinant and native). They are available in different compositions and also without detergents.
- Les tampons Taq 10X Thermo Scientific sont des tampons prêts à l’emploi pour PCR utilisant des ADN polymérases Taq (à la fois recombinantes et natives)
- Disponibles dans différentes compositions, mais également sans détergents
- Stockage à -20°C
Le tampon Taq 10X avec KCl (B38) comprend :
- 100 mM de Tris-HCl (pH 8,8 à 25°C)
- 500 mM de KCI
- Détergent
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon 10X Taq avec KCl |
| Concentration | 10X |
| À utiliser avec (application) | Standard PCR |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 4 x 1.25 mL |
| Comprend | Contenu : • 4 x 1,25 ml de tampon Taq 10X avec KCl Conserver à -20°C. |