Learn More
Thermo Scientific™ Taq Buffers (10X)
Code produit 11859622 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nom chimique ou matériau:
Tampon 10X Taq avec (NH4)2SO4
Tampon 10X Taq avec KCl
Tampon 10X Taq avec KCl et 15 mM de MgCl2
Tampon 10X Taq sans détergent
Tampon Taq 10X avec (NH4)2SO4 et 20 mM de MgCl2
Conditionnement:
4 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nom chimique ou matériau unitSize
11859622 Tampon 10X Taq sans détergent 4 pièces
11819622 Tampon 10X Taq avec KCl 4 pièces
11879602 Tampon 10X Taq avec KCl et 15 mM de MgCl2 4 pièces
11899612 Tampon 10X Taq avec (NH4)2SO4 -
11809622 Tampon Taq 10X avec (NH4)2SO4 et 20 mM de MgCl2 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11859622 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur B55
Offres à durée limitée sur une sélection d'articles indispensables en biologie moléculaire
Utilisez le code promo 27945
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA Polymerases (both recombinant and native). Available in different compositions and also without detergents.
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA polymerases (both recombinant and native). They are available in different compositions and also without detergents.
Contrôle de la qualité
  • Absence d’endodésoxyribonucléases, d’exodéoxyribonucléases, de ribonucléases confirmée par des tests. Le tampon a également été testé sur le plan fonctionnel dans l’amplification d’un fragment d’ADN de 956 pb d’un gène à copie unique de l’ADN génomique humain
Composition
  • Tris-HCl 100 mM (pH 8,8 à 25°C)
  • KCI 500 mM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon 10X Taq sans détergent
Concentration 10X
À utiliser avec (application) Standard PCR
Forme physique Liquide
Quantité 4 x 1.25 mL
Comprend Contenu :
• 4 x 1,25 ml de tampon Taq 10X avec détergent Conserver à -20°C.