Description
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA polymerases (both recombinant and native). They are available in different compositions and also without detergents.
Les tampons Taq 10X sont des tampons prêts à l’emploi pour PCR utilisant des ADN polymérases Taq (à la fois recombinantes et natives). Disponibles dans différentes compositions et également sans détergents.
Le tampon 10X Taq avec KCl et 15 mM de MgCl2 (B16) inclut :
• 100 mM de Tris-HCl (pH 8,8 à 25°C)
• 500 mM de KCl
• 15 mM de MgCl2
• Détergent
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tampon 10X Taq avec KCl et 15 mM de MgCl2 |
| Concentration | 10X |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 4 x 1.25 mL |
| Comprend | Contenu : • 4 x 1,25 ml de tampon Taq 10X avec KCl et 15 mM de MgCl2 Conserver à -20°C. |