Description
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA polymerases (both recombinant and native). They are available in different compositions and also without detergents.
Contrôle de la qualité
- Absence d’endodésoxyribonucléases, d’exodéoxyribonucléases, de ribonucléases confirmée par des tests. Le tampon a également été testé sur le plan fonctionnel dans l’amplification d’un fragment d’ADN de 956 pb d’un gène à copie unique de l’ADN génomique humain
Composition
- Tris-HCl 100 mM (pH 8,8 à 25°C)
- KCI 500 mM
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon 10X Taq avec (NH4)2SO4 |
| Concentration | 10X |
| À utiliser avec (application) | Standard PCR |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 4 x 1.25 mL |
| Comprend | Contenu : • 4 x 1,25 ml de tampon Taq 10X avec (NH4)2SO4 Conserver à -20°C. |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.