Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase Taq, native, w/W1
Code produit 10594423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 Unité(s)
500 unité(s)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10594423 500 unité(s) -
10063172 100 Unité(s) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10594423 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18038026
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
ADN polymérase Taq, native, w/W1
L’ADN polymérase Taq est une enzyme thermostable, qui permet de synthétiser l’ADN des modèles monobrin en présence de dNTP et d’une amorce. La solution en 1 % du détergent W-1 incluse peut améliorer la thermostabilité de l’enzyme lorsqu’elle est ajoutée à une concentration finale de 0,05 % (v/v).
L’ADN polymérase Taq est constitué d’un polypeptide unique, dont le poids moléculaire est de 94 kDa. Il présente une activité d’ADN polymérase 5´→3´ et une activité d’exonucléase 5´→3´ (voir la figure). Grâce à l’ADN polymérase Taq , vous pouvez obtenir :
  • votre sélection d’enzyme recombinante ou d’enzyme native
  • l’amplification de produits PCR jusqu’à 5 kb
  • Une enzyme sous licence et qualifiée pour PCR.
    Applications
    Amplification d’ADN provenant de modèles génomiques, viraux et plasmides complexes, RT-PCR, séquençage d’ADNsb et séquençage cyclique.
    Source
    L’enzyme native est purifiée à partir de Thermus aquaticus YT1. Définition de l’unité
    Une unité d’ADN polymérase Taq représente la quantité d’enzyme requise pour incorporer 10 nmoles de désoxyribonucléotide dans de l’ADN en 30 min, à 74°C.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Concentration 5 U/μL
    Contenu et stockage –20 °C
    Description Taq ADN polymérase, 500 unités, concentration 5 μL, incolore, extrémité 3'-A en saillie, Taq ADN polymérase, performances PCR 1X à faible teneur en GC, standard, vitesse de réaction, format de réaction à composants séparés
    Quantité 500 unité(s)
    À utiliser avec (application) PCR standard
    En surplomb 3’-A
    Comprend ADN polymérase Taq (100 μl), tampon PCR 10X sans magnésium (2,5 ml), chlorure de magnésium 50 mM (1 ml), 1 % W-1 (1 ml)
    Source Thermus aquaticus YT1