Learn More
Brady™ Imprimante d'étiquettes industrielle i3300
Code produit p-200102305 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
Ethernet, USB, USB 2.0
Ethernet, USB, USB 2.0, Wi-Fi
Alternate Part Number:
i3300-C-EU-BWS
i3300-C-EU-W-BWS
Conditionnement:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Alternate Part Number Conditionnement
30242813 Ethernet, USB, USB 2.0 i3300-C-EU-BWS 1 kit
30242816 Ethernet, USB, USB 2.0, Wi-Fi i3300-C-EU-W-BWS 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30242813 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 322883
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Imprimante d'étiquettes industrielle BradyPrinter i3300, avec étiquettes et rubans qui s'enclenchent facilement, sans étalonnage et sans gaspillage d'étiquettes vierges.
  • Imprimante d’étiquettes industrielle de volume moyen, idéale pour l’identification de tout élément dans l’ensemble de votre établissement, des fils et panneaux aux étiquettes de sécurité et des installations
  • La technologie d'impression intelligente permet à l'imprimante d'imprimer sur la première étiquette, même sur les manchons et les petites étiquettes.
  • Changements en un éclair : Les rouleaux et rubans d'étiquettes à chargement facile s'installent en un clin d'œil en 20 secondes.
  • En ce qui concerne les options, cette imprimante imprime sur plus de 825 pièces et 70 options de matériaux pour assurer l’identification dans toute l’installation
  • Navires titulaires d'une licence pour le Brady Suite logicielle de poste de travail de votre choix : Identification des produits et des câbles, identification de la sécurité et des installations, ou identification des laboratoires, permettant la création facile d'une large gamme d'étiquettes et de panneaux.
  • L'installation se fait sans stress : Contactez-nous Brady Notre équipe d'assistance technique planifiera un rendez-vous gratuit pour la configuration de votre téléphone.
  • Facultatif Wi-Fi La connectivité vous permet d'obtenir plus de données provenant de sources plus nombreuses.
Spécification
Type de produit Kit d’impression
Couleur Bleu, gris
Type d’affichage Écran tactile LCD couleur
Matériau Plastic (Plastique)
Print Technology Transfert thermique
Longueur (impériale) 12 in
Largeur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 304.80 mm
Largeur (métrique) 228.60 mm
Hauteur (impériale) 9,5 in
Hauteur (métrique) 241.30 mm
Dimensions (L x l) 304.8 x 228.6 x 241.3 mm
Capacité de couleur Monocouleur
Taille d’affichage 88.90 mm
Comprend Brady Suite de estaciones de trabajo
Langues Français, Espagnol, Allemand, Français, Néerlandais
Mémoire 512 Mo de RAM, 195 Mo de mémoire flash IFFS
Modèle i3300-C-EU-BWS
Vitesse d’impression 101,60 mm/s
Résolution 300 dpi
Type de logiciel Brady Poste de travail, fenêtre
Types de connecteurs Ethernet, USB, USB 2.0
Système d’exploitation Windows™ 11 Windows™ 10, Windows™ 7 Windows™ 8 Windows™ Servier 2012, Windows™ Servier 2012 R2, Windows™ Servier 2016
Poids (impériale) 11.5 lb.
Poids (métrique) 5.22 kg
Certifications/Conformité UL, cUL, CE, RoHS, RCM, EAC, KCC, BIS, BSMI, Taiwán RoHS, CCC, China RoHS
Garantie 1 an
Détails du bloc d’alimentation Adaptateur CA
Tension 100/240 V
Keyboard Type Aucun
Alternate Part Number i3300-C-EU-BWS
Type de prise UE