Learn More
Brady™ Imprimante d’étiquettes i6100, 300 DPI, BWS, EU
Code produit 31751191 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (impériale):
12,76 in.
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (impériale) Conditionnement
31751191 12,76 in. 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31751191 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 324881
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Imprimante d’étiquettes fiable et robuste pour les travaux d’étiquetage de volume moyen à élevé et pour l’impression de performance modérée à élevée.
  • Imprimez sur une grande variété de matériaux pour répondre aux besoins allant de l’étiquetage de performance modérée à haute performance.
  • Des vitesses d’impression plus élevées de 254 mm/s vous permettent d’imprimer jusqu’à 4000 labels par jour.
  • Conçu pour les environnements industriels avec un cadre en aluminium robuste.
  • Modifiez facilement les paramètres d’impression avec l’écran LCD et le clavier.
  • Livré avec Brady Workstation Design et Print Pro.
  • Cette imprimante i6100 est livrée dans une boîte en carton et comprend un design d’impression professionnel de Brady Workstation, un guide de démarrage rapide et un câble d’alimentation européen.
Specifications
Type de produit Imprimante
Couleur Bleu, gris
Type d’affichage Écran tactile LCD couleur
À utiliser avec (équipement) Brady Étiquettes
Matériau Plastic (Plastique)
Print Technology Transfert thermique direct, transfert thermique
Longueur (impériale) 490 mm
Largeur (impériale) 10,591 in.
Largeur (métrique) 269 mm
Hauteur (impériale) 12,76 in.
Hauteur (métrique) 324.00 mm
Profondeur (impériale) 19,291 in.
Profondeur (métrique) 490 mm
Dimensions (L x l) 490 x 269 mm
Capacité de couleur Monochrome
Taille d’affichage 88.90 mm
Langues Français, Allemand, Espagnol
Mémoire 512 Mo de SDRAM, 512 Mo de mémoire flash
Vitesse d’impression 254 mm/s.
Type de logiciel Brady Station de travail, contrôleur Windows pour l’utilisation de logiciels informatiques
Types de connecteurs Ethernet, RS232, USB 2.0, Hôte USB
Poids (impériale) 30.82 lb.
Poids (métrique) 13.98 kg
Certifications/Conformité CE, UL, FCC
À utiliser avec (application) Étiquette des codes-barres, étiquette des composants et équipements, étiquette des données et communications, étiquette de l’électricité, identification générale, étiquette d’inventaire et inspection, étiquette des câbles, étiquette des laboratoires
Garantie 2 ans
Tension 100/240 V
Alternate Part Number i6100-300-EU-BWS
Type de prise AC adaptateur