Description
- Imprimez sur une grande variété de matériaux pour répondre aux besoins allant de l’étiquetage de performance modérée à haute performance.
- Des vitesses d’impression plus élevées de 254 mm/s vous permettent d’imprimer jusqu’à 4000 labels par jour.
- Conçu pour les environnements industriels avec un cadre en aluminium robuste.
- Modifiez facilement les paramètres d’impression avec l’écran LCD et le clavier.
- Livré avec Brady la conception de stations de travail et les essentiels d’impression.
- Cette imprimante i6100 est livrée dans une boîte en carton et comprend un design et une impression basiques de Brady Workstation, un guide de démarrage rapide et un câble d’alimentation européen.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Imprimante |
| Couleur | Bleu, gris |
| Type d’affichage | Écran tactile LCD couleur |
| À utiliser avec (équipement) | Brady Étiquettes |
| Matériau | Plastic (Plastique) |
| Print Technology | Transfert thermique direct, transfert thermique |
| Longueur (impériale) | 490 mm |
| Largeur (impériale) | 10,591 in. |
| Largeur (métrique) | 269 mm |
| Hauteur (impériale) | 12,76 in. |
| Afficher plus |