Learn More
Brady™ Applicateur d’étiquettes pour flacon I7100
Code produit 17110471
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17110471 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17110471 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 151156
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Automatisez l’identification des tubes de flacons avec l’applicateur d’étiquettes pour flacons qui imprime et applique les étiquettes sur les tubes de flacons en quelques secondes.
  • Cet accessoire vous permet de conserver des données de haute qualité dans le cadre de vos projets d'identification de flacons à volume élevé
  • Travaillez avec vos modèles Peel pour imprimante d’étiquettes industrielles BradyPrinter i7100 en appliquant vos étiquettes sur le flacon au fur et à mesure de leur impression
  • Rentable - après 100 heures d’utilisation, cet accessoire vous permettra d’économiser plus de temps et d’argent que l’écriture manuscrite et l’application manuelle des étiquettes
  • Permet à vos techniciens de laboratoire d’économiser du temps et de l’argent en réduisant votre temps d’étiquetage
  • Fonctionne uniquement avec les modèles Peel 300 et 600 dpi des imprimantes d’étiquettes industrielles BradyPrinter i7100
Spécification
Type de produit Applicateur d’étiquettes
À utiliser avec (équipement) Imprimante d'étiquettes industrielle BradyPrinter i7100
Print Technology Jet d'encre
Longueur (impériale) 4,75 in
Largeur (impériale) 3 in
Longueur (métrique) 220,98 mm
Largeur (métrique) 76,2 mm
Hauteur (métrique) 120,65 mm
Profondeur (métrique) 76,2 mm
Diamètre (métrique) 76,2 mm
Dimensions (L x l) 220,98 x 76,2 mm
Type d’adhésif Non adhésif
Stérilité Non stérile
Format Rouler
Côtés imprimables Face avant
Poids (métrique) 3000 g
Quantité 1 de chaque
Alternate Part Number i7100-VLA