Learn More
Cole-Parmer™ Appareil de mesure numérique du point de fusion série MP-250
Code produit 13427669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
MP-250 standard
Modèle d'enregistrement Début Fin
Modèle de vitesse de rampe programmable
Modèle à vitesse de rampe fixe
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
13427669 MP-250 standard 1 pièce
11798342 Modèle à vitesse de rampe fixe 1 pièce
11708352 Modèle de vitesse de rampe programmable 1 pièce
10196593 Modèle d'enregistrement Début Fin 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13427669 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0301015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1540.00€
    1429.36€ / 1 pièces
    Économisez 110.64€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cet appareil numérique de mesure du point de fusion de la série MP-250, doté d'une tête d'observation rotative, permet à chaque utilisateur d'analyser clairement les échantillons.
offre un moyen facile de mesurer les points de fusion des échantillons sans sacrifier la précision ; la résolution en température est comprise dans une plage de 0,1 °C. Idéal pour les utilisateurs multiples, conçu de manière anatomique pour assurer une vision confortable pour tous, avec un bras d’extension réglable en hauteur et une tête de vision qui peut être pivotée pour s’adapter à chaque utilisateur. La tête de visualisation est équipée d’une loupe de visualisation qui offre un grossissement 8X.
  • Visualisez jusqu'à trois échantillons simultanément pour une efficacité accrue.
  • Le bras réglable en hauteur avec loupe de visualisation se replie pour un rangement facile.
  • L'éclairage intégré et la lentille grossissante 8x améliorent l'observation de l'échantillon.
  • Trois bips sonores indiquent lorsque la température est stable et prête pour l'échantillon.
  • Capacité de mémoire fondue 4 x 1.
  • Objectif réglable pour une mise au point nette.
  • L'appareil de point de fusion numérique de la série MP-250D vous permet de visualiser facilement simultanément trois échantillons de tubes capillaires grâce à la lentille grossissante 8x.
  • Le bras d'extension réglable peut être ajusté à différentes hauteurs de vision, ce qui le rend idéal pour plusieurs utilisateurs.
  • Une tête de vision rotative et un œilleton de sécurité éliminent les reflets sur la lentille et vous protègent contre les zones chaudes.
  • Un clavier à membrane à 13 touches offre des menus faciles à utiliser.
  • Les commandes à boutons-poussoirs, idéalement placées, permettent l'enregistrement de la température sans quitter l'échantillon des yeux.
  • Un microprocesseur numérique avec ± Une résolution de °0,1 °C assure une montée en température rapide et un contrôle précis de la température.
  • Les appareils peuvent être calibrés sur site ou par le fabricant/organisme de service.
  • Un kit d'étalonnage est nécessaire si vous choisissez d'effectuer l'étalonnage sur site.
Compliance
CE
Spécification
Type de produit Appareil numérique de mesure du point de fusion
Tension 100/240 V
Puissance 45 W
Précision ± 1 %
Certifications/Conformité CE
Profondeur (métrique) 355mm
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz, 15 DC, 45 W
Hauteur (impériale) 17,75 in
Hauteur (métrique) 80 mm
Comprend Fourni avec un paquet de 100 tubes capillaires, une alimentation et un câble d'alimentation.
Modèle MP-250 standard
Résolution 1°C
Capteurs 100Ω Pt RTD
Plage de températures (impériale) Température ambiante jusqu'à 752 °F
Plage de températures (métrique) Température ambiante à 400 °C
Poids (métrique) 2,5kg
Largeur (impériale) 7,9 in
Largeur (métrique) 200mm
Fréquence 50/60 Hz