Learn More
Cole-Parmer™ Appareil de mesure numérique du point de fusion série MP-250
Description
offre un moyen facile de mesurer les points de fusion des échantillons sans sacrifier la précision ; la résolution en température est comprise dans une plage de 0,1 °C. Idéal pour les utilisateurs multiples, conçu de manière anatomique pour assurer une vision confortable pour tous, avec un bras d’extension réglable en hauteur et une tête de vision qui peut être pivotée pour s’adapter à chaque utilisateur. La tête de visualisation est équipée d’une loupe de visualisation qui offre un grossissement 8X.
- Visualisez jusqu'à trois échantillons simultanément pour une efficacité accrue.
- Le bras réglable en hauteur avec loupe de visualisation se replie pour un rangement facile.
- L'éclairage intégré et la lentille grossissante 8x améliorent l'observation de l'échantillon.
- Trois bips sonores indiquent lorsque la température est stable et prête pour l'échantillon.
- Capacité de mémoire fondue 4 x 1.
- Objectif réglable pour une mise au point nette.
- L'appareil de point de fusion numérique de la série MP-250D vous permet de visualiser facilement simultanément trois échantillons de tubes capillaires grâce à la lentille grossissante 8x.
- Le bras d'extension réglable peut être ajusté à différentes hauteurs de vision, ce qui le rend idéal pour plusieurs utilisateurs.
- Une tête de vision rotative et un œilleton de sécurité éliminent les reflets sur la lentille et vous protègent contre les zones chaudes.
- Un clavier à membrane à 13 touches offre des menus faciles à utiliser.
- Les commandes à boutons-poussoirs, idéalement placées, permettent l'enregistrement de la température sans quitter l'échantillon des yeux.
- Un microprocesseur numérique avec ± Une résolution de °0,1 °C assure une montée en température rapide et un contrôle précis de la température.
- Les appareils peuvent être calibrés sur site ou par le fabricant/organisme de service.
- Un kit d'étalonnage est nécessaire si vous choisissez d'effectuer l'étalonnage sur site.
Compliance
CE
Spécification
Spécification
| Type de produit | Appareil numérique de mesure du point de fusion |
| Tension | 100/240 V |
| Puissance | 45 W |
| Précision | ± 1 % |
| Certifications/Conformité | CE |
| Profondeur (métrique) | 355mm |
| Type d’affichage | LCD rétroéclairé |
| Alimentation électrique | 100/240 V, 50/60 Hz, 15 DC, 45 W |
| Hauteur (impériale) | 17,75 in |
| Hauteur (métrique) | 80 mm |
| Afficher plus |