Learn More
IAXO-102, MedChemExpress
Description
IAXO-102 is a TLR4 antagonist which negatively regulates TLR4 signalling. IAXO-102 inhibits MAPK and p65 NF-κB phosphorylation and expression of TLR4 dependent proinflammatory protein. IAXO-102 also prevents experimental abdominal aortic aneurysm development.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | IAXO-102 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1115270-63-7 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C35H71NO5 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | Ethanol : 50 mg/mL (85.33 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (8.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCO[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@@H](CN)O[C@@H]1OC)O)OCCCCCCCCCCCCCC |
| Afficher plus |