Learn More
Iberdomide, MedChemExpress
Code produit. 16492716
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
50mg
Code produit. 16492716
Marque: Medchem Express HY101291
MedChemExpress Iberdomide (CC-220) is an orally active and potent cereblon (CRBN) E3 ligase modulator (CELMoD) with an IC50 of ∼150 nM for cereblon-binding affinity. Iberdomide, a derivative of Thalidomide (HY-14658), has antitumor and immunostimulatory activities.
Iberdomide (CC-220) is an orally active and potent cereblon (CRBN) E3 ligase modulator (CELMoD) with an IC50 of ∼150 nM for cereblon-binding affinity. Iberdomide, a derivative of Thalidomide (HY-14658), has antitumor and immunostimulatory activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau Iberdomide
CAS 1323403-33-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H27N3O5
Quantité 25 mg
Synonyme CC-220
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (278.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](N(CC1=C2C=CC=C1OCC3=CC=C(CN4CCOCC4)C=C3)C2=O)CC5)NC5=O
Poids moléculaire (g/mol) 449.5
Poids de la formule 449.5
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.