Learn More
Iberin, TRC
Code produit 17953615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17953615 10 mg 10mg
17954415 5 mg 5mg
17922815 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17953615 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI12490010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 505-44-2
Formule moléculaire C5 H9 N O S2
Poids moléculaire (g/mol) 163.26
Synonyme 1-Isothiocyanato-3-(methylsulfinyl)-propane, 3-Methylsulfinylpropyl Isothiocyanate, NSC 321801;
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-3-méthylsulfinylpropane
SMILES CS(=O)CCCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Iberin
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H9NOS2/c1-9(7)4-2-3-6-5-8/h2-4H2,1H3
Poids de la formule 163.0126