Learn More
Iberin, TRC
Code produit 17954415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17954415 5 mg 5mg
17953615 10 mg 10mg
17922815 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17954415 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI1249005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 505-44-2
Formule moléculaire C5 H9 N O S2
Poids moléculaire (g/mol) 163.26
Synonyme 1-Isothiocyanato-3-(methylsulfinyl)-propane, 3-Methylsulfinylpropyl Isothiocyanate, NSC 321801;
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-3-méthylsulfinylpropane
SMILES CS(=O)CCCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Iberin
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H9NOS2/c1-9(7)4-2-3-6-5-8/h2-4H2,1H3
Poids de la formule 163.0126