Learn More
Invitrogen™ Cartes iBind™
Code produit 15825171
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 cartes
40 cartes
Conditionnement:
40 pièces
Pack de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15825171 40 cartes 40 pièces
15140839 10 cartes Pack de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15825171 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur SLF1010X4
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Chaque boîte contient 10 cartes
Requires
Dispositif iBind Western
À utiliser avec le périphérique Western iBind
L’appareil automatisé iBind Western effectue chaque étape du flux de traitement Western, du blocage aux lavages aux incubations d’anticorps. Chaque solution est émise par les puits du dispositif iBind vers la carte iBind au moyen d’un flux latéral séquentiel (SLF) au cours duquel les solutions sont dirigées vers la région d’empilement de la carte. La matrice en fibre de verre de la carte permet un flux homogène et constant des solutions en direction de la membrane, augmentant ainsi l’interaction antigène-anticorps.
  • Matrice unique exclusive en fibre de verre permettant un flux optimal et homogène des solutions d’immunodétection
  • Longue durée de conservation— possibilité de stocker les cartes iBind pendant 12 mois à température ambiante
  • Meilleure interaction antigène-anticorps — les solutions s’écoulent entre la carte iBind et la membrane pour une interaction maximum entre la protéine et l’anticorps
  • Apporte automatisation et simplicité au protocole Western
  • Chaque carte iBind peut exécuter une mini-membrane
Protéines, expression, isolement et analyse, transfert Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Capacité 1 transfert mini par carte
Méthode de détection Chromogène, chimiluminescent, fluorescent
À utiliser avec (application) Transfert Western
À utiliser avec (équipement) Dispositif iBind Western
Compatibilité avec les membranes Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits iBind
Cadence 1 transfert mini par carte
Type Carte
Quantité 40 cartes