Learn More
Invitrogen™ Cartes iBind™ Flex
Code produit 15857696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Carte
Quantité:
10 cartes
40 cartes (10 x 4)
Conditionnement:
10 pièces
40 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Quantité Conditionnement
15857696 Carte 40 cartes (10 x 4) 40 pièces
15367238 Carte 10 cartes 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15857696 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur SLF2010X4
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Carte à utiliser avec le dispositif de transfert Western iBind™ Flex
  • Carte armée de fibre de verre avec couches de papier filtre à la base
  • Quantité :  40 cartes (4 boîtes de 10)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Capacité 1 transfert midi, 6 transferts de barrettes à coupe verticale, 2 transferts mini
Méthode de détection Chromogène, chimiluminescent, fluorescent
À utiliser avec (application) Transfert Western
À utiliser avec (équipement) Dispositif Western iBind Flex
Compatibilité avec les membranes Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits iBind Flex
Running Time ∼2,5 heures
Cadence 1 transfert midi, 6 transferts de barrettes à coupe verticale, 2 transferts mini par carte
Type Carte
Quantité 40 cartes (10 x 4)